Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MMP-9 Antibodies

          Invitrogen

          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          View all (72) MMP-9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Antibody (MA5-58713) in ELISA

          ELISA analysis of MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-58713). Immobilized human MMP9 His at 2 µg/mL can bind (andecaliximab), EC50=0.006577 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          MMP-9 (Andecaliximab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA5-58713

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG4SP

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL once reconstituted

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          25mM histidine, pH 6.2, with 0.01% Tween 80, 8% sucrose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3681733

          Product Specific Information

          For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

          This product is a Humanized mouse antibody.

          Target Information

          MMP9 (matrix metallopeptidase 9, GELB, CLG4B) is a matrix metalloproteinase, a family of zinc and calcium-dependent endopeptidases that degrade extracellular matrix proteins. MMP9 is secreted as a 92kDa zymogen and cleavage of pro-MMP9 results in the active enzyme with a molecular weight of 82kDa. MMP9 has a gelatin-binding domain consisting of three fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc-binding site, a proline-rich type V collagen-homologous domain and a hemopexin-like domain. MMP9 is produced by monocytes, macrophages, neutrophils, keratinocytes, fibroblasts, osteoclasts and endothelial cells, and is involved in inflammatory responses, tissue remodeling, wound healing, tumor growth and metastasis. MMP9 is supplied by bone marrow-derived cells and contributes to skin carcinogenesis. Further, MMP9 degrades type IV and V collagens. Studies in rhesus monkeys suggest that the enzyme is involved in IL-8-induced mobilization of hematopoietic progenitor cells from bone marrow, and murine studies suggest a role in tumor-associated tissue remodeling. Studies have shown that elevated MMP9 is associated with progression of idiopathic atrial fibrillation and aortic aneurysm.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 92 kDa type IV collagenase; Gelatinase-B; macrophage gelatinase; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); Matrix metalloproteinase9; MMP; MMP9; MMPs; type V collagenase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14780

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4318

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding collagen binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding identical protein binding
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation proteolysis cell migration extracellular matrix disassembly extracellular matrix organization macrophage differentiation collagen catabolic process endodermal cell differentiation negative regulation of apoptotic process positive regulation of DNA binding positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway regulation of multicellular organismal process positive regulation of keratinocyte migration cellular response to lipopolysaccharide cellular response to UV-A positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria regulation of neuroinflammatory response negative regulation of cation transmembrane transport response to amyloid-beta positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of epithelial cell differentiation involved in kidney development negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-n2np5:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0