Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EGFR Antibodies

          Invitrogen

          EGFR (Matuzumab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          View all (321) EGFR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EGFR (Matuzumab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          EGFR (Matuzumab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          EGFR (Matuzumab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EGFR (Matuzumab Biosimilar) Antibody (MA5-59391) in SDS-PAGE

          SDS-PAGE analysis of EGFR (Matuzumab Biosimilar) Recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-59391). Samples were run under reducing (R) condition. The purity of the protein is greater than 95%. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EGFR (Matuzumab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA5-59391

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG1

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL once reconstituted

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          25mM histidine, pH 6.2, with 8% sucrose, 0.01% Tween 80

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3682409

          Product Specific Information

          For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

          This product is a Humanized mouse antibody.

          Target Information

          EGFR, epidermal growth factor receptor, is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. EGFR is encoded by the EGFR gene located on chromosome 7 in humans. EGFR belongs to the HER/ERbB family of proteins that includes three other receptor tyrosine kinases, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR is a transmembrane receptor and binding of its cognate ligands such as EGF (Epidermal Growth Factor) and TGF alpha (Transforming Growth Factor alpha) to the extracellular domain leads to EGFR dimerization followed by autophosphorylation of the tyrosine residues in the cytoplasmic domain. Overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2.7.10.1; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; contains extracellular domain; EC 2.7.10.1; epidermal growth factor receptor tyrosine kinase domain; erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; GIG40; kinase EGFR; membrane protein; Oncogene ERBB; PIG61; proto-oncogene c-ErbB-1; receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; unnamed protein product; Urogastrone

          View more View less

          Gene Aliases: ERBB; ERBB1; ERRP; HER1; mENA; NISBD2; NNCIS; PIG61

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00533

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1956

          View more View less

          Function(s)
          chromatin binding double-stranded DNA binding protein kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity epidermal growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity enzyme binding kinase binding protein phosphatase binding protein tyrosine kinase activator activity ubiquitin protein ligase binding identical protein binding cadherin binding epidermal growth factor binding actin filament binding ATPase binding
          Process(es)
          MAPK cascade ossification positive regulation of protein phosphorylation signal transduction cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway learning or memory positive regulation of cell proliferation negative regulation of macroautophagy neuron differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of toll-like receptor 9 signaling pathway ERBB2-EGFR signaling pathway negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway negative regulation of protein catabolic process positive regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of fibroblast proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein insertion into membrane positive regulation of protein kinase B signaling response to UV-A positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to estradiol stimulus positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of cGAS/STING signaling pathway positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of cardiocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0