Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • INHBB Antibodies

          Invitrogen

          INHBB (Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          View all (16) INHBB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite INHBB (Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          INHBB (Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          INHBB (Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          INHBB (Biosimilar) Antibody (MA5-59663) in SDS-PAGE

          SDS-PAGE analysis of INHBB (Biosimilar) Recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-59663). Samples were run under reducing (R) condition. The purity of the protein is greater than 90%. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          INHBB (Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA5-59663

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG1

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL once reconstituted

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          25mM histidine, pH 6.2, with 8% sucrose, 0.01% Tween 80

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3682682

          Product Specific Information

          For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

          This antibody can also be cross referenced by the term Oxford Brookes U. patent anti-Activin Beta-B.

          Target Information

          The inhibin beta B subunit joins the alpha subunit to form a pituitary FSH secretion inhibitor. Inhibin has been shown to regulate gonadal stromal cell proliferation negatively and to have tumour-suppressor activity. In addition, serum levels of inhibin have been shown to reflect the size of granulosa-cell tumors and can therefore be used as a marker for primary as well as recurrent disease. Because expression in gonadal and various extragonadal tissues may vary severalfold in a tissue-specific fashion, it is proposed that inhibin may be both a growth/differentiation factor and a hormone. Furthermore, the beta B subunit forms a homodimer, activin B, and also joins with the beta A subunit to form a heterodimer, activin AB, both of which stimulate FSH secretion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: activin AB beta polypeptide; activin beta-B chain; beta-B inhibin propeptide; inhibin beta B subunit; inhibin beta-B-subunit precursor; Inhibin, beta-2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09529

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3625

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity hormone activity protein binding growth factor activity protein homodimerization activity host cell surface receptor binding
          Process(es)
          ovarian follicle development defense response transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway spermatogenesis male gonad development female gonad development cellular response to starvation response to wounding response to insecticide pituitary gland development cell differentiation negative regulation of hepatocyte growth factor production cellular response to insulin stimulus activin receptor signaling pathway response to gonadotropin cellular response to leptin stimulus adhesion of symbiont to host cell fat cell differentiation negative regulation of insulin secretion positive regulation of follicle-stimulating hormone secretion negative regulation of follicle-stimulating hormone secretion positive regulation of ovulation cellular response to calcium ion cellular response to cAMP cellular response to interleukin-1 cellular response to cholesterol seminiferous tubule development cellular response to thyroid hormone stimulus cellular response to Thyroglobulin triiodothyronine cellular response to phorbol 13-acetate 12-myristate
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0