Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Influenza A NP Antibodies

          Invitrogen

          Influenza A NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113)

          View all (35) Influenza A NP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Influenza A NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}

          Product Details

          MA5-60363

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          113

          Immunogen

          Recombinant Influenza A H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) Nucleoprotein/NP protein (Met1-Asn498).

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701010

          Product Specific Information

          Widely recognize Influenza A Nucleoprotein. Has cross-reactivity in WB and ELISA with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP; H3N2 (A/Darwin/9/2021)/(A/Darwin/6/2021) NP Protein; H5N1 (A/Texas/37/2024) NP Protein. Has cross-reactivity in ELISA with: H1N1 (A/Brisbane/02/2018) NP; H1N1 (A/California/07/2009) NP; H1N1 (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019) NP; H1N1 (A/Hawaii/70/2019) NP; H1N1 (A/Michigan/45/2015 NP; H1N1 (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai) NP (I116M); H1N1 (A/Victoria/2454/2019) NP; H1N1 (A/Victoria/2570/2019)/(A/Wisconsin/588/2019) NP; H2N2 (A/Ann Arbor/6/1960) NP; H3N2 (A/Aichi/2/1968) NP; H3N2 (A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like NP; H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) NP; H3N2 (A/Hong Kong/2671/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/45/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/4801/2014) NP; H3N2 (A/Kansas/14/2017) NP; H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013) NP; H7N9 (A/Anhui/1-BALF_RG6/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/2/2013) NP; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP; Influenza B (B/Brisbane/60/2008) NP; Influenza B (B/Colorado/06/2017) NP; No cross-reactivity in WB and ELISA with: Influenza B (B/Austria/1359417/2021) NP Protein; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP Protein; No cross-reactivity in ELISA with: Influenza B (B/Florida/4/2006) NP; Influenza B (B/Washington/02/2019) NP; SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein; HCoV-229E Nucleocapsid Protein HCoV-NL63 Nucleocapsid Protein; HCoV-HKU1 Nucleocapsid Protein; HCoV-OC43 Nucleocapsid Protein

          Target Information

          The nucleoprotein (NP) of Influenza A virus encapsidates the negative strand of the viral RNA and is essential for replicative transcription. It may also be involved in other essential functions throughout the virus life cycle. As well as binding ssRNA, NP is able to self associate to form large oligomeric complexes. NP is able to interact with a variety of other macromolecules of both viral and cellular origins. It binds the PB1 and PB2 subunits of the polymerase and the matrix protein M1. "NP has also been shown to interact with at least four cellular polypeptide families: nuclear import receptors of the importin class, filamentous (F) actin, the nuclear export receptor CRM1 and a DEAD box helicase BAT1/UAP56" (Portela et al 2002).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Influenza nucleoprotein

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0