Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Antibodies

          Invitrogen

          SARS-CoV-2 Spike Protein S1 NTD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (235)

          View all (29) SARS-CoV-2 Spike Protein S1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SARS-CoV-2 Spike Protein S1 NTD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (235)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA5-60386

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:10,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          235

          Immunogen

          Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 protein (Val16-Arg685).

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701033

          Product Specific Information

          Recognize SARS-CoV-2 Spike S1-NTD. Doesn't recognize SARS-CoV-2 Spike RBD and S2. Has cross-reactivity with SARS-CoV.. Has cross-reactivity in ELISA and WB with: SARS-COV-2 Omicron (KP.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Spike S1+S2 ECD-His; SARS-CoV-2 Spike S1-His; SARS-CoV-2 Spike S1 NTD-Fc & AVI; SARS-CoV-2 Spike S1 NTD-His & AVI; SARS-CoV Spike S1+S2 ECD-His. Has cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 (XEC) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.16) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BF.7) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.1.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2) Spike S1 Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2) Spike S1 NTD Protein; SARS-CoV-2 XD(BA.1 x AY.4) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike S1 Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike S1 NTD Protein; SARS-CoV-2 Spike S1 NTD-Fc & AVI; Medium cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike RBD Protein; No cross-reactivity in ELISA and WB with: SARS-CoV-2 Spike RBD-His; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD-His; MERS-CoV Spike S1+S2 ECD-His; HCoV-OC43 Spike S1+S2 ECD-His; HCoV-HKU1 (isolate N5) Spike S1+S2 ECD-His; HCoV-NL63 Spike S1+S2 ECD-His; HCoV-229E Spike S1+S2 ECD-His; No cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6/BF.7) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.3.20) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.1.1) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.12.1) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.5) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike RBD Protein

          Target Information

          SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) also known as 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus) is a virus that causes illnesses ranging from the common cold symptoms to severe effects including death and respiratory distress. SARS-CoV-2 Spike Protein is composed of S1 domain and S2 domain (Spike Protein). The Spike protein is the main surface antigen of the coronavirus. The glycosylated Spike protein (as well as the nucleocapsid protein) can be detected in infected cell culture supernatants with antisera from SARS patients. S1 contains a receptor-binding domain (RBD) that can specifically bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the receptor on target cells. CoV diversity is reflected in the variable Spike proteins (S proteins), which have evolved into forms differing in their receptor interactions and their response to various environmental triggers of virus-cell membrane fusion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID-19; COVID19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV-2; SARS CoV2; SARS Spike Protein; SARS-CoV-2; SARS-CoV2

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-v4tl5:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline