Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies

          Invitrogen

          CD25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (051), FITC

          View all (245) CD25 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (051), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (051), FITC

          Product Details

          MA5-60429

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          051

          Immunogen

          Recombinant Mouse CD25/IL2RA protein (Met1-Lys236).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701071

          Target Information

          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD25; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2-RA; IL-2R alpha chain; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2-RA; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin-2 receptor alpha; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Interleukin2 receptor subunit alpha; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor

          View more View less

          Gene Aliases: CD25; Il2r; Il2ra; Ly-43

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01590

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16184

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding drug binding interleukin-2 binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus activation-induced cell death of T cells inflammatory response immune response Notch signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis positive regulation of T cell differentiation regulation of T cell homeostatic proliferation negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of inflammatory response negative regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline