Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SIRP alpha (CD172a) Antibodies

          Invitrogen

          SIRP alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (012), APC

          View all (80) SIRP alpha (CD172a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SIRP alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (012), APC

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          SIRP alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (012), APC

          Product Details

          MA5-60496

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          012

          Immunogen

          Recombinant Mouse SIRP alpha/SIRPA protein (Met1-Asn373).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701124

          Target Information

          SIRP alpha (CD172a, signal-regulatory protein alpha) is a receptor-type transmembrane glycoprotein expressed on cells of myeloid origin, including granulocytes, dendritic cells (DCs), macrophages, mast cells and hematopoietic stem cells. SIRP alpha acts as a substrate for several activated tyrosine kinases, including EGFR, PDGFR, src and insulin receptor and is involved in the negative regulation of receptor tyrosine kinase-coupled signaling pathways. The ligand binding of SIRP alpha to integrin-associated protein CD47 results in tyrosine kinase phosphorylation of immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) within the cytoplasmic region of SIRP alpha, which mediates the recruitment and activation of the tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2. Ligation of SIRP alpha with CD47 has been demonstrated in several regulatory processes, including the inhibition of host cell phagocytosis by macrophages and the bi-directional activation of T cells and DCs. SIRP alpha has regulatory effects on cellular responses induced by serum, growth factors, insulin, oncogenes, growth hormones and cell adhesion, and plays a general role in different physiological and pathological processes. Cancer cells highly express CD47, which activates SIRP alpha and inhibits macrophage-mediated destruction of cancerous cell growth.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs; brain immunological-like with tyrosine-based motifs; CD172 alpha; CD172 antigen-like family member A; inhibitory receptor SHPS-1; mSIRP-alpha1; myD-1 antigen; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1; SHP substrate 1; signal-regulatory protein alpha-1; sirp-alpha-1; SIRPalpha; SIRPalpha2

          View more View less

          Gene Aliases: Bit; CD172a; Idd13.2; P84; Ptpns1; SHP-1; SHPS-1; SIRP

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P97797

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 19261

          View more View less

          Function(s)
          protein phosphatase inhibitor activity protein binding protein phosphatase binding GTPase regulator activity protein phosphorylated amino acid binding protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion protein binding involved in cell-cell adhesion protein antigen binding protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          hematopoietic progenitor cell differentiation phagocytosis, recognition phagocytosis, engulfment cytoskeleton organization actin filament organization cell-matrix adhesion regulation of gene expression cell migration negative regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-1 beta production regulation of interleukin-6 production regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interferon-beta production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion monocyte extravasation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of nitric oxide biosynthetic process regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of JNK cascade cell motility negative regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of T cell activation cellular response to hydrogen peroxide negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-12 negative regulation of macrophage inflammatory protein 1 alpha production negative regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production myeloid leukocyte migration granulocyte migration cell-cell adhesion negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0