Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SARS-CoV-2 Beta Spike Protein S1/S2 Antibodies

          Invitrogen

          SARS-CoV-2 Beta Spike Protein S1/S2 Chimeric Recombinant Human Monoclonal Antibody (D005)

          View all (2) SARS-CoV-2 Beta Spike Protein S1/S2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SARS-CoV-2 Beta Spike Protein S1/S2 Chimeric Recombinant Human Monoclonal Antibody (D005)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA5-60604

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Host/Isotype

          Human / IgG1, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          D005

          Immunogen

          Recombinant SARS-CoV-2 Beta Spike ECD Protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701227

          Product Specific Information

          Specifically recognize the SARS-CoV-2 Beta Spike ECD (non-RBD Epitope). No cross-reactivity with SARS-CoV-2 wild type, Alpha, Delta, Omicron BA.4/BA.5/BA.5.2, Omicron BA.2.75 variant.. Has cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Beta (B.1.351) Spike S1+S2 trimer Protein; No cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.16) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1.5) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (XBB) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BQ.1.1) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BF.7) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6/BF.7) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4.6) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.4/BA.5/BA.5.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.75.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (BA.2.3.20) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Alpha (B.1.1.7) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Alpha (B.1.1.7) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Beta (B.1.351, B.1.351.2, B.1.351.3) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike S1+S2 trimer Protein; SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Spike RBD Protein; SARS-CoV-2 Spike S1+S2 (D614G) trimer Protein; SARS-CoV-2 Spike RBD Protein

          Target Information

          The SARS-CoV-2 Beta Spike Protein S1/S2 refers to the specific regions of the spike (S) protein found in the Beta variant of the SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19. The spike protein is essential for the virus's ability to infect host cells and is composed of two main subunits: S1, which contains the receptor-binding domain (RBD) responsible for attaching to the host cell receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), and S2, which facilitates the fusion of the viral and host cell membranes. The S1/S2 cleavage site is a critical point where host proteases cleave the spike protein, activating it for membrane fusion and viral entry. The Beta variant, first identified in South Africa, has mutations in the spike protein, including at the S1/S2 cleavage site, which may affect the virus's transmissibility and resistance to neutralizing antibodies, impacting vaccine efficacy and treatment strategies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-l699q:80/100.66.79.160:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline