Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • DLK1 Antibodies

          Invitrogen

          DLK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH04-76)

          Advanced Verification
          View all (13) DLK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DLK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH04-76)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Advanced Verification (4)
          DLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          DLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DLK1 Antibody (MA562914) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of DLK-1 on formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas tissue. The section was pre-treated using heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0) for 20 minutes. The tissue was blocked in 1% BSA for 20 minutes at room temperature, then probed with DLK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH04-76) (Product # MA562914) at 1:200 dilution for 1 hour at room t... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          DLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          DLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          DLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          DLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          DLK1 Antibody
          DLK1 Antibody
          DLK1 Antibody
          DLK1 Antibody
          DLK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH04-76)

          Product Details

          MA562914

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PSH04-76

          Immunogen

          Recombinant protein within human DLK-1 aa 1-327/383.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA, 40% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3719769

          Product Specific Information

          Positive Control: MCF7 cell lysate, HepG2 cell lysate, SH-SY5Y cell lysate, mouse placenta tissue lysate, rat embryo tissue lysate, human pancreas tissue, mouse brain tissue, rat brain tissue.

          Tissue Specificity: Group enriched (adrenal gland, pituitary gland, placenta).

          Subcellular Location: Membrane, Cytoplasm.

          Sequence Similarities: 83% Mouse/Rat.

          Predicted band size: 41 kDa

          Target Information

          The Delta-like 1 homolog (DLK1) is a transmembrane protein containing six epidermal growth factor repeats. It is involved in the differentiation of several cell types, including adipocytes and is also thought to be a tumor suppressor. The DLK1 gene is one of several imprinted genes located in a region on chromosome 14q32; certain mutations in this imprinted region can cause phenotypes similar to maternal and paternal uniparental disomy of chromosome 14 (UPD14). DLK1 is expressed from the paternal allele; a polymorphism within this gene has been associated with child and adolescent obesity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adenoma-associated variant of dlk1 protein; Adipocyte differentiation inhibitor protein; alternatively spliced; lacking 219 bp between positions 858 and 859; The 219 bp deletion has been demonstrated to originate by alternative splicing within an exon.; delta-like 1 homolog; dlk; DLK-1; EGF like function; fetal antigen 1; pG2; Preadipocyte factor 1; preadipocyte factor-1; PREF; Pref-1; Protein delta homolog 1; secredeltin; stromal cell derived protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AW742678; Delta1; DLK; DLK-1; DLK1; DlkI; FA1; Ly107; Peg9; pG2; Pref-1; PREF1; Scp-1; SCP1; ZOG

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P80370, (Mouse) Q09163, (Rat) O70534

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8788, (Mouse) 13386, (Rat) 114587

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding molecular_function membrane-bound signaling molecule
          Process(es)
          cell differentiation negative regulation of Notch signaling pathway embryo development post-embryonic development regulation of gene expression embryonic skeletal system development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline