Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • COX5B Antibodies

          Invitrogen

          COX5B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (25GB140)

          View all (21) COX5B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite COX5B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (25GB140)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          COX5B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          COX5B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          COX5B Antibody (MA571167) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of COX5B in H9C2 cells. Sample was incubated with COX5B monoclonal antibody (Product # MA571167) at a dilution of 1:1,000. Nuclei were stained blue with DAPI and Alexa Fluor 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar, 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          COX5B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          COX5B Antibody in Western Blot (WB)
          COX5B Antibody in Western Blot (WB)
          COX5B Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA571167

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          25GB140

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human COX5B. The antigenic range is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          Target Information

          The cytochrome c oxidase (COX) family of proteins function as the final electron donor in the respiratory chain to drive a proton gradient across the inner mitochondrial membrane, ultimately resulting in the production of water. The mammalian COX apoenzyme is a dimer, with each monomer consisting of 13 subunits, some of which are mitochondrial and some of which are nuclear. Found in the inner mitochondrial membrane, COX5 is the heme A-containing chain of the oxidase family that converts one molecule of oxygen and four molecules of hydrogen to two molecules of water. Two isoforms of COX5 exist, COX5a and COX5b. When oxygen levels within the cell are high, transcription of COX5a (the aerobic isoform) is up-regulated as the rate of cellular respiration increases. Conversely, when oxygen levels are low, COX5b (the hypoxic isoform) transcription increases and functions to maximize the turnover rate of the COX apoenzyme.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: COX5B; cytochrome c oxidase polypeptide Vb; cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial; cytochrome c oxidase precursor (EC 1.9.3.1); cytochrome c oxidase subunit Vb; cytochrome c oxidase subunit VIA*; epididymis secretory sperm binding protein; Mutations: 375:OK; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: COXVB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10606, (Rat) P12075

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1329, (Mouse) 12859, (Rat) 94194

          View more View less

          Function(s)
          cytochrome-c oxidase activity protein binding
          Process(es)
          oxidative phosphorylation mitochondrial electron transport, cytochrome c to oxygen response to peptide hormone response to thyroid hormone hydrogen ion transmembrane transport respiratory gaseous exchange cellular respiration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0