You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
Commande en ligne non disponible
Le produit
MHQT0150
:
Quiltec™ I Mop Head
ne peut pas être commandé dans votre pays pour le moment. Veuillez contacter notre
assistance technique
pour connaître les alternatives possibles.