Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Caffeine Antibodies

          Invitrogen

          Caffeine Monoclonal Antibody (F1-P2B1G1)

          View all (2) Caffeine antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Caffeine Monoclonal Antibody (F1-P2B1G1)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MIC0401

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Radioimmune Assays (RIA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          F1-P2B1G1

          Immunogen

          Caffeine-3-KLH

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152991

          Product Specific Information

          MIC0401 targets Caffeine in ELISA, and RIA applications and shows reactivity with Chemical samples.

          The MIC0401 immunogen is caffeine-3-KLH.

          MIC0401 was formerly sold as a Seradyn product.

          Target Information

          Caffeine is a methylxanthine alkaloid found in the seeds, nuts, or leaves of a number of plants native to South America and East Asia that is structurally related to adenosine and acts primarily as an adenosine receptor antagonist with psychotropic and anti-inflammatory activities. Upon ingestion, caffeine binds to adenosine receptors in the central nervous system (CNS), which inhibits adenosine binding. This inhibits the adenosine-mediated downregulation of CNS activity; thus, stimulating the activity of the medullary, vagal, vasomotor, and respiratory centers in the brain. This agent also promotes neurotransmitter release that further stimulates the CNS. The anti-inflammatory effects of caffeine are due the nonselective competitive inhibition of phosphodiesterases (PDEs). Inhibition of PDEs raises the intracellular concentration of cyclic AMP (cAMP), activates protein kinase A, and inhibits leukotriene synthesis, which leads to reduced inflammation and innate immunity. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=2519].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 7-Trimethylxanthine; C8H10N4O2; Guaranine; Methyltheobromine

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-qh5rm:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0