Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-10 Antibodies

          Invitrogen

          IL-10 Monoclonal Antibody (2A5)

          1 Published Figure
          23 References
          View all (97) IL-10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-10 Monoclonal Antibody (2A5)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (1)
          IL-10 Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-10 Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-10 Antibody (MM010) in Neu

          Nature medicine 2009 - Published figure using IL-10 monoclonal antibody (Product # MM010) in Neutralization {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-10 Antibody in Neutralization (Neu)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MM010

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          -
          View 13 publications 13 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 10 publications 10 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2A5

          Immunogen

          Recombinant mouse IL-10

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223521

          Product Specific Information

          MM010 targets IL-10 in WB applications and shows reactivity with mouse samples.

          The MM010 immunogen is recombinant mouse IL-10.

          MM010 detects IL-10 which has a predicted molecular weight of approximately 19 kDa.

          This antibody is produced by injecting Rat IgG secreting hybridoma cells into the peritoneum of mice. The resulting ascites is collected from the mice and the antibody is purified.

          This product has been tested for endotoxins by limulus amoebocyte lysate (LAL) assay and contains an endotoxin concentration of less than or equal to 10 endotoxin units per milligram (EU/mg).

          Target Information

          IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine synthesis inhibitory factor; H-IL-10; il 10; ILN; interferon 2a; Interleukin; interleukin 10 precursor; Interleukin10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CSIF; If2a; Il-10

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P18893

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16153

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-10 receptor binding protein dimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of cytokine production positive regulation of cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation response to molecule of bacterial origin positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of cytokine production involved in immune response negative regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of B cell apoptotic process immune response negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus regulation of gene expression negative regulation of autophagy response to activity response to inactivity negative regulation of myeloid dendritic cell activation negative regulation of B cell proliferation response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production response to insulin negative regulation of heterotypic cell-cell adhesion response to carbon monoxide cellular response to hepatocyte growth factor stimulus defense response to bacterium defense response to protozoan positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process T-helper 1 cell differentiation negative regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of cell cycle positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JAK-STAT cascade negative regulation of inflammatory response regulation of synapse organization regulation of B cell activation negative regulation of membrane protein ectodomain proteolysis response to glucocorticoid negative regulation of cytokine activity branching involved in labyrinthine layer morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to estradiol stimulus liver regeneration interleukin-10-mediated signaling pathway positive regulation of plasma cell differentiation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of response to wounding negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of sprouting angiogenesis negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0