Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin Pan Type II Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rKRTH/8883)

          View all (37) Cytokeratin Pan Type II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rKRTH/8883)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Antibody (MSM58-8883-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human skin stained with Cytokeratin, HMW Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rKRTH/8883). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2°C: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) (Epithelial Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rKRTH/8883)

          Product Details

          MSM58-8883-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          rKRTH/8883

          Immunogen

          Recombinant full-length human KRT76 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control: Epithelial cells Skin or Adenocarcinomas

          Cellular Location: Cytoplasm.

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 58 kDa cytokeratin; 65 kDa cytokeratin; 67 kDa cytokeratin; CK-1; CK-2e; CK-2P; CK-3; CK-4; CK-5; CK-6A; CK-6D; CK-7; CK-72; CK-8; cytokeratin 1; cytokeratin 2; cytokeratin 3; cytokeratin 4; cytokeratin 6A; cytokeratin 6C; cytokeratin 6D; cytokeratin 7; cytokeratin 8; Cytokeratin-1; Cytokeratin-2e; Cytokeratin-2P; Cytokeratin-3; Cytokeratin-4; Cytokeratin-5; Cytokeratin-6A; Cytokeratin-6D; Cytokeratin-7; Cytokeratin-72; Cytokeratin-8; cytoskeletal protein; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; epidermolytic hyperkeratosis 1; Epithelial keratin-2e; Hair alpha protein; intermediate filament protein; K7; K1; K2e; K2P; K3; K4; K5; K6A; K7; K72; K76; K8; keratin 1, type II; keratin 2, type II; keratin 2p; keratin 3, type II; keratin 4, type II; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin 6, inner root sheath, 2; keratin 6A, , type II; keratin 6A, type II; keratin 7, type II; keratin 72, type II; keratin 76, type II; keratin 8, type II; keratin K5; keratin protein K6irs; keratin type II; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, epidermal type II, K6A; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type II cytoskeletal 1; Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal; Keratin, type II cytoskeletal 2 oral; Keratin, type II cytoskeletal 3; Keratin, type II cytoskeletal 4; Keratin, type II cytoskeletal 5; Keratin, type II cytoskeletal 6A; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin, type II cytoskeletal 72; Keratin, type II cytoskeletal 8; Keratin-1; Keratin-2 epidermis; Keratin-2e; Keratin-3; Keratin-4; Keratin-5; Keratin-6A; Keratin-7; Keratin-72; Keratin-76; Keratin-8; KRT5; MGC116967; MGC116968; pan keratin; Sarcolectin; Type II inner root sheath-specific keratin-K6irs2; type II intermediate filament protein; type II keratin subunit protein; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb1; Type-II keratin Kb2; Type-II keratin Kb3; Type-II keratin Kb35; Type-II keratin Kb4; Type-II keratin Kb5; Type-II keratin Kb6; Type-II keratin Kb7; Type-II keratin Kb8; Type-II keratin Kb9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AEI2; CARD2; CK-2e; CK-4; CK-6C; CK-6E; CK-72; CK-8; CK1; CK3; CK4; CK5; CK6A; CK6C; CK6D; CK7; CK8; CYK4; CYK8; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; EHK; EHK1; EPPK; HUMCYT2A; K1; K2C7; K2C8; K2e; K3; K4; K5; K6A; K6C; K6D; K6irs; K6IRS2; K7; K72; K8; KB35; KO; KRT1; KRT1A; KRT2; KRT2A; KRT2B; KRT2E; KRT2P; KRT3; KRT4; KRT5; KRT5A; KRT6; KRT6A; KRT6C; KRT6D; KRT6IRS2; KRT7; KRT72; KRT76; KRT8; KRTA; KRTE; MECD2; NEPPK; PC3; SCL; WSN1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04264, (Human) P35908, (Human) P12035, (Human) P19013, (Human) P13647, (Human) P02538, (Human) P08729, (Human) Q14CN4, (Human) Q01546, (Human) P05787

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3848, (Human) 3849, (Human) 3850, (Human) 3851, (Human) 3852, (Human) 3853, (Human) 3855, (Human) 140807, (Human) 51350, (Human) 3856

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding structural constituent of epidermis signaling receptor activity protein heterodimerization activity structural constituent of cytoskeleton cytoskeletal protein binding scaffold protein binding
          Process(es)
          cytoskeleton organization epithelial cell differentiation keratinization intermediate filament organization negative regulation of epithelial cell proliferation morphogenesis of an epithelium positive regulation of cell proliferation cell differentiation killing of cells of other organism wound healing defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide negative regulation of entry of bacterium into host cell tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to other organism cell differentiation involved in embryonic placenta development extrinsic apoptotic signaling pathway hepatocyte apoptotic process epidermis development pigmentation sebaceous gland development complement activation, lectin pathway response to oxidative stress peptide cross-linking fibrinolysis regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response protein heterotetramerization establishment of skin barrier keratinocyte development keratinocyte activation keratinocyte proliferation positive regulation of epidermis development keratinocyte migration intermediate filament cytoskeleton organization response to mechanical stimulus regulation of cell migration regulation of protein localization intermediate filament polymerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline