Newport Green™ DCF Diacetate, cell permeant
Invitrogen™

Newport Green™ DCF Diacetate, cell permeant

El indicador DCF Newport Green™ tiene una afinidad moderada de unión al zinc (Kd para Zn2+ ∼ 1 μM) peroMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
N79911 mg
Número de catálogo N7991
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 mg
El indicador DCF Newport Green™ tiene una afinidad moderada de unión al zinc (Kd para Zn2+ ∼ 1 μM) pero es esencialmente insensible a Ca2+ (Kd para Ca2+ > 100 μM), lo que lo convierte en una valiosa sonda para detectar la entrada de Zn2+ en las neuronas a través de canales de tensión o de glutamato. Cuando se utiliza junto con colorantes con Ca2+/Zn2+ de sensibilidad doble como fura-2 y mag-fura-2, el DCF Newport Green™ proporciona la confirmación de que se están detectando cambios en los niveles de Zn2+, y no de Ca2+ o Mg2+ Se ha caracterizado la respuesta del DCF Newport Green™ a los metales de transición, incluidos Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni y Cd.

Obtenga más información sobre los indicadores de iones, incluidos los indicadores calcio, potasio, pH y potencial de la membrana ›

El PDX Newport Green™ tiene una constante de disociación Zn2+ más alta (Kd para Zn2+ ∼30 μM) y un mayor aumento de la intensidad de fluorescencia libre de Zn2+ a saturada por Zn2+ que los indicadores DCF Newport Green™.

Especificaciones de los indicadores de zinc fluorescentes:
• Etiqueta (Ex/Em): DCF Newport Green™ (∼505/535 nm)
• Kd (Zn2+) (en tampón): ∼1 μM
•El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso
• El producto normalmente se carga en las células añadiendo un indicador disuelto a células que contengan medios


Encuentre indicadores fluorescentes para el zinc y otros iones metálicos
Ofrecemos una serie de indicadores fluorescentes para determinar las concentraciones de catión polivalente dentro de las células, seguir el transporte de iones metálicos a través de canales iónicos, realizar mediciones en muestras ambientales, y mucho más. Consulte los indicadores fluorescentes para Zn2+ y otros iones metálicos, sección 19.7 en el manual de sondas moleculares™ para obtener más información sobre estos productos.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Método de detecciónFluorescente
Tipo de coloranteNewport Green DCF
Longitud de onda de emisión535 nm
Longitud de onda de excitación505 nm
Cantidad1 mg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Intervalo de longitud de onda de emisión525 to 540 nm
Excitation Wavelength Range495 to 510 nm
Para utilizar con (aplicación)Zinc Indicator
Para utilizar con (equipo)Microscopio de fluorescencia
Línea de productosVerde Newport
Tipo de productoDiacetato de DCF
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C

Citations & References (48)

Citations & References
Abstract
Calcineurin/nuclear factor of activated T cells and MAPK signaling induce TNF-{alpha} gene expression in pancreatic islet endocrine cells.
Authors:Lawrence MC, Naziruddin B, Levy MF, Jackson A, McGlynn K,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:21059644
Cytokines contribute to pancreatic islet inflammation, leading to impaired glucose homeostasis and diabetic diseases. A plethora of data shows that proinflammatory cytokines are produced in pancreatic islets by infiltrating mononuclear immune cells. Here, we show that pancreatic islet a cells and ß cells express tumor necrosis factor-a (TNF-a) and other ... More
Identification and purification of functional human beta-cells by a new specific zinc-fluorescent probe.
Authors:Lukowiak B, Vandewalle B, Riachy R, Kerr-Conte J, Gmyr V, Belaich S, Lefebvre J, Pattou F
Journal:J Histochem Cytochem
PubMed ID:11259455
'Pancreatic beta-cells contain large amounts of zinc. We took advantage of this to try to localize, quantify, and isolate insulin-producing cells from islet preparations. Our study was designed to identify a non-toxic zinc-sensitive fluorescent probe able to selectively label labile zinc in viable beta-cells and to exhibit excitation and emission ... More
Preferential Zn2+ influx through Ca2+-permeable AMPA/kainate channels triggers prolonged mitochondrial superoxide production.
Authors:Sensi SL, Yin HZ, Carriedo SG, Rao SS, Weiss JH
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:10051656
'Synaptically released Zn2+ can enter and cause injury to postsynaptic neurons. Microfluorimetric studies using the Zn2+-sensitive probe, Newport green, examined levels of [Zn2+]i attained in cultured cortical neurons on exposure to N-methyl-D-asparte, kainate, or high K+ (to activate voltage-sensitive Ca2+ channels) in the presence of 300 microM Zn2+. Indicating particularly ... More
Measurement of intracellular free zinc in living cortical neurons: routes of entry.
Authors:Sensi SL, Canzoniero LM, Yu SP, Ying HS, Koh JY, Kerchner GA, Choi DW
Journal:J Neurosci
PubMed ID:9391010
'We used the ratioable fluorescent dye mag-fura-5 to measure intracellular free Zn2+ ([Zn2+]i) in cultured neocortical neurons exposed to neurotoxic concentrations of Zn2+ in concert with depolarization or glutamate receptor activation and identified four routes of Zn2+ entry. Neurons exposed to extracellular Zn2+ plus high K+ responded with a peak ... More
Protection by glycine against hypoxic injury of rat hepatocytes: inhibition of ion fluxes through nonspecific leaks.
Authors:Frank A, Rauen U, de Groot H
Journal:J Hepatol
PubMed ID:10673068
'BACKGROUND/AIMS: Glycine has long been shown to exert strong protective effects against hypoxic injury of hepatocytes. Recently, it was suggested that glycine exerts this protection via inhibition of ligand-gated chloride channels, thereby secondarily inhibiting sodium influx. The purpose of this study was to examine this suggestion. METHODS: Cultured rat hepatocytes ... More