Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibodies

          Invitrogen

          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          18 References
          View all (24) SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody (PA5-112048) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of 4% paraformaldehyde-fixed 293T cells labeling SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike with SARS-CoV-2 Spike Protein S2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-112048) at 1 µg/mL, followed by goat anti-rabbit IgG secondary antibody at 1:500 dilution (green) and DAPI staining (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Western Blot (WB)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Western Blot (WB)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Western Blot (WB)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in ELISA (ELISA)
          SARS-CoV-2 Spike Protein S1/S2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          PA5-112048

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 5 publications 5 publications

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Published species

          Hamster, Human, Mouse, Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          peptide corresponding to 20 amino acids near the carboxy terminus of SARS-CoV-2(COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866784

          Product Specific Information

          The immunogen is located within the last 50 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike protein.

          Predicted reactivity based on immunogen sequence: SARS-CoV Spike proteins: (100%)

          Target Information

          SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) also known as 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus) is a virus that causes illnesses ranging from the common cold symptoms to severe effects including death and respiratory distress. The CoV Spike (S) protein plays the most important roles in viral attachment, fusion and entry, and serves as a target for development of antibodies, entry inhibitors and vaccines. Of note is the Spike protein receptor-binding domain (RBD, S-RBD) in SARS-CoV-2 Spike protein which binds strongly to human and bat angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptors. SARS-CoV-2 RBD exhibits significantly higher binding affinity to ACE2 receptor than SARS-CoV RBD in comparison. S1 contains a receptor-binding domain (RBD) that can specifically bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the receptor on target cells. SARS-CoV-2 S is 1273 amino acids long and consists of a signal peptide (amino acids 1-13) located at the N-terminus, the S1 subunit (14-685 residues), and the S2 subunit (686-1273 residues); the last two regions are responsible for receptor binding and membrane fusion, respectively. The S-ECD is the extracellular domain of the Spike protein.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID-19; COVID19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV-2; SARS CoV2; SARS Spike Protein; SARS-CoV-2; SARS-CoV2

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline