Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • H-NS Antibodies

          Invitrogen

          E. coli (strain K12) H-NS Polyclonal Antibody

          View all (4) H-NS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite E. coli (strain K12) H-NS Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          E. coli (strain K12) H-NS Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          E. coli (strain K12) H-NS Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          E. coli (strain K12) H-NS Antibody (PA5-117622) in WB

          Western Blot analysis of H-NS using E. coli (strain K12) H-NS Polyclonal Antibody (Product # PA5-117622) at 1:2,000. Positive WB detected in Recombinant protein. Secondary: Goat polyclonal to rabbit IgG at 1:50,000 dilution. Predicted band size: 19 kDa. Observed band size: 21 kDa {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          E. coli (strain K12) H-NS Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-117622

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bacteria

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Escherichia coli DNA-binding protein H-NS protein (1-137aa)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.28 mg/mL

          Amount

          228 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2902251

          Product Specific Information

          This antibody has been tested in direct-ELISA

          Target Information

          A DNA-binding protein implicated in transcriptional repression (silencing) (PubMed:333393, PubMed:2128918, PubMed:8890170, PubMed:8913298, PubMed:9398522, PubMed:16963779, PubMed:17046956, PubMed:23543115). Also involved in bacterial chromosome organization and compaction (PubMed:6379600, PubMed:10982869, PubMed:21903814). H-NS binds tightly to AT-rich dsDNA and inhibits transcription (PubMed:2512122, PubMed:16963779, PubMed:17435766, PubMed:17881364, PubMed:23543115). Binds upstream and downstream of initiating RNA polymerase, trapping it in a loop and preventing transcription (PubMed:11714691). Binds to hundreds of sites, approximately half its binding sites are in non-coding DNA, which only accounts for about 10% of the genome (PubMed:16963779, PubMed:17046956, PubMed:23543115). Many of these loci were horizontally transferred (HTG); this offers the selective advantage of silencing foreign DNA while keeping it in the genome in case of need (PubMed:17046956, PubMed:17881364, PubMed:26789284). Suppresses transcription at many intragenic sites as well as transcription of spurious, non-coding RNAs genome-wide (PubMed:24449106). Repression of HTG by H-NS is thought to allow their DNA to evolve faster than non-H-NS-bound regions, and facilitates integration of HTG into transcriptional regulatory networks (PubMed:26789284). A subset of H-NSStpA-regulated genes also require Hha (andor Cnu, ydgT) for repression; Hha and Cnu increase the number of genes DNA bound by H-NSStpA and may also modulate the oligomerization of the H-NSStpA-complex (PubMed:23543115). The protein forms 2 clusters in the nucleoid which gather hns-bound loci together, bridging non-contiguous DNA, and causes DNA substantial condensation (PubMed:21903814). Binds DNA better at low temperatures than at 37 degrees Celsius; AT-rich sites nucleate H-NS binding, further DNA-binding is cooperative and this cooperativity decreases with rising temperature (PubMed:17435766, PubMed:17881364). Transcriptional repression can be inhibited by dominant-negative mutants of StpA or itself (PubMed:8755860). May effect transcriptional elongation (PubMed:25638302). Can increase translational efficiency of mRNA with suboptimal Shine-Dalgarno sequences (PubMed:20595230). Plays a role in the thermal control of pili and adhesive curli fimbriae production, by inducing transcription of csgD (PubMed:17010156). Plays a role in flagellar function (PubMed:11031114). Represses the CRISPR-cas promoters, permits only weak transcription of the crRNA precursor; its repression is antagonized by LeuO (PubMed:20132443, PubMed:20659289). Binds preferentially to the upstream region of its own gene recognizing two segments of DNA on both sides of a bend centered around -150 (PubMed:7934818). Overexpression suppresses secY24, a temperature-sensitive mutation (PubMed:1537791). Has also been reported to activate transcription of some genes (PubMed:4566454, PubMed:338303, PubMed:2128918).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA-binding protein H-NS; Heat-stable nucleoid-structuring protein

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-hn5gs:80/100.66.79.229:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline