Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Raf Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-c-Raf (Tyr340) Polyclonal Antibody

          View all (75) c-Raf antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-c-Raf (Tyr340) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-c-Raf (Tyr340) Antibody in Dot Blot (DB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-c-Raf (Tyr340) Antibody in Dot Blot (DB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-c-Raf (Tyr340) Antibody (PA5-12875) in DB

          Dot blot analysis of Phospho-c-Raf (Tyr340). Samples were incubated with Phospho-c-Raf (Tyr340) polyclonal antibody (Product # PA5-12875) using a dilution of 0.5 µg/mL. 50 ng of Phospho-peptide or Non Phospho-peptide per dot were adsorbed on nitrocellulose membrane. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-c-Raf (Tyr340) Antibody in Dot Blot (DB)
          Phospho-c-Raf (Tyr340) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-12875

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Dot blot (DB)

          1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y340 of human RAF1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.45 mg/mL

          Amount

          180 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10982442

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with bovine, chicken, mouse and rat based on sequence homology.

          Target Information

          Raf-1 (c-Raf) is a MAP kinase kinase kinase (MAP3K) which functions downstream of the Ras family of membrane associated GTPases to which it binds directly. Once activated Raf-1 can phosphorylate to activate the dual specificity protein kinases MEK1 and MEK2 which in turn phosphorylate to activate the serine/threonine specific protein kinases ERK1 and ERK2. Activated ERKs are pleiotropic effectors of cell physiology and play an important role in the control of gene expression involved in the cell division cycle, apoptosis, cell differentiation and cell migration. Mutations in this gene are associated with Noonan syndrome 5 and LEOPARD syndrome 2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase; cRaf; EC 2.7.11.1; kinase Raf1; Oncogene RAF1; OTTHUMP00000207813; OTTHUMP00000209389; Proto-oncogene c-RAF; raf proto-oncogene serine/threonine protein kinase; RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase; Raf-1; unnamed protein product; v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1; v-raf-1 murine leukemia viral oncogene-like protein 1; vraf1 murine le

          View more View less

          Gene Aliases: c-Raf; CMD1NN; CRAF; NS5; RAF; Raf-1; RAF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04049

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5894

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein binding ATP binding zinc ion binding adenylate cyclase activator activity kinase activity transferase activity enzyme binding small GTPase binding identical protein binding metal ion binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          MAPK cascade cellular glucose homeostasis protein phosphorylation apoptotic process signal transduction negative regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors Schwann cell development cell differentiation thyroid gland development negative regulation of protein complex assembly positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation somatic stem cell population maintenance regulation of Rho protein signal transduction insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus response to muscle stretch ERBB2-ERBB3 signaling pathway wound healing myelination regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade type B pancreatic cell proliferation intermediate filament cytoskeleton organization regulation of cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter insulin-like growth factor receptor signaling pathway neurotrophin TRK receptor signaling pathway thymus development face development interferon-gamma-mediated signaling pathway death-inducing signaling complex assembly negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline