Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • UBE2D1/2/3/4 Antibodies

          Invitrogen

          UBE2D1/2/3/4 Polyclonal Antibody

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite UBE2D1/2/3/4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          UBE2D1/2/3/4 Antibody (PA5-143926) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of UBE2D1/2/3/4 in A431 cells. Enzyme antigen retrieval was performed using IHC enzyme antigen retrieval reagent for 15 mins. The cells were blocked with 10% goat serum. Samples were then incubated in UBE2D1/2/3/4 Polyclonal antibody (Product # PA5-143926) using a dilution of 5 μg/mL. DyLight®488 Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG was used as secondary antibody at 1:100 dilution an... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Western Blot (WB)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          UBE2D1/2/3/4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-143926

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.25-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-3 µg/10x^6 cells
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived human UBE2D1/2/3/4 recombinant protein (Position: D116-M147).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          0.005mg sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3075140

          Product Specific Information

          Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: rat heart tissue, rat lung tissue, rat liver tissue, human HEK293 whole cell, human Jurkat whole cell, human CACO-2 whole cell. IHC: mouse lung lymph node tissue, human testicular cancer tissue, human bladder cancer tissue, rat lung tissue. ICC/IF: A431 cell. Flow: A431 cell, RAW2647 cell, RH35 cell.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          Ubiquitination is a post-translational modification pathway or is part of the specific protein-degradation pathway by the 26S proteasome. Ubiquitination of a target protein involves multistep enzymatic reaction catalyzed by a cascade of enzymes including Ub-activating enzymes (E1s), Ub-conjugating enzymes (E2s) and Ub ligases (E3s) (PMID: 23542885). UBE2D family, which has 4 members named as UBE2D1/2/3/4, is an E2 ubiquitin-conjugating enzyme family in the ubiquitin-proteasome system. This antibody can recognize all the four members of UBE2D due to the high homology.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: (E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme D1; (E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; (E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme D3; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D1; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2B; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D3; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D4; E2(17)KB 1; E2(17)KB 2; E2(17)KB 2B; E2(17)KB 3; HBUCE1; p53-regulated ubiquitin-conjugating enzyme 1; PAPase; Phosphoarginine phosphatase; predicted protein of HQ2116; SFT; similar to UBC4/5 in yeast; Stimulator of Fe transport; ubc2e ubiquitin conjugating enzyme; UBC4/5 homolog; UbcH5; UBE2D1/UBE2D3/UBE2D3/UBE2D4; UBE2D3; Ubiquitin carrier protein D1; Ubiquitin carrier protein D2; Ubiquitin carrier protein D2B; Ubiquitin carrier protein D3; Ubiquitin carrier protein D4; ubiquitin conjugating enzyme E2 D4 (putative); ubiquitin conjugating enzyme E2D 1; ubiquitin conjugating enzyme E2D 2; ubiquitin conjugating enzyme E2D 3; ubiquitin conjugating enzyme E2D 4 (putative); Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D1; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D2B; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D4; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 1; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 2B; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 3; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 1; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 2B; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 3; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1 (UBC4/5 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1, UBC4/5 homolog; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (homologous to yeast UBC4/5); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (UBC4/5 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (homologous to yeast UBC4/5); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (UBC4/5 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme HBUCE1; Ubiquitin-protein ligase D1; Ubiquitin-protein ligase D2; Ubiquitin-protein ligase D2B; Ubiquitin-protein ligase D3; Ubiquitin-protein ligase D4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1100001F19Rik; 9430029A22Rik; AA414951; E2(17)KB1; E2(17)KB2; E2(17)KB3; E217kB; HBUCE1; PUBC1; RGD69425; SFT; Ubc2e; UBC4; UBC4/5; UBC5A; UBC5B; UBC5C; UBCH4; UBCH5; UBCH5A; UBCH5B; UBCH5C; UBCH5D; UBE2D1; UBE2D2; Ube2d2b; UBE2D3; UBE2D4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51668, (Human) P62837, (Human) P61077, (Human) Q9Y2X8, (Mouse) P61080, (Rat) D3ZDK2, (Rat) P62839, (Mouse) P61079, (Rat) P61078, (Rat) P70711

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7321, (Human) 7322, (Human) 7323, (Human) 51619, (Mouse) 216080, (Rat) 361831, (Rat) 641452, (Mouse) 66105, (Rat) 81920, (Rat) 79435

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding ATP binding transferase activity ubiquitin protein ligase activity ubiquitin conjugating enzyme activity ligase activity molecular_function ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein polyubiquitination ubiquitin-dependent protein catabolic process protein ubiquitination negative regulation of BMP signaling pathway positive regulation of protein ubiquitination cellular response to nutrient levels TORC1 signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process protein K48-linked ubiquitination positive regulation of protein polyubiquitination negative regulation of TORC1 signaling protein modification process protein autoubiquitination DNA repair protein monoubiquitination apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus protein K11-linked ubiquitination protein K6-linked ubiquitination positive regulation of protein targeting to mitochondrion protein K29-linked ubiquitination protein K27-linked ubiquitination protein K63-linked ubiquitination metabolic process biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline