Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • beta Catenin Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          beta Catenin Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          6 References
          View all (169) beta Catenin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite beta Catenin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (3)
          beta Catenin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          beta Catenin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          beta Catenin Antibody (PA5-16762) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of beta Catenin was performed using 70% confluent log phase A431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with beta Catenin Rabbit polyclonal antibody (Product # PA5-16762) at 2 µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          beta Catenin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta Catenin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta Catenin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta Catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta Catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta Catenin Antibody in Western Blot (WB)
          beta Catenin Antibody in Western Blot (WB)
          beta Catenin Antibody in Western Blot (WB)
          beta Catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          beta Catenin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          beta Catenin Antibody in Western Blot (WB)
          beta Catenin Antibody in Western Blot (WB)
          beta Catenin Antibody
          beta Catenin Antibody
          beta Catenin Antibody
          beta Catenin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-16762

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:250
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg/ml
          -
          Product Specifications

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide from the C-terminus of the beta-catenin protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.07 mg/mL

          Amount

          35 µg

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10980908

          Product Specific Information

          This antibody reacts with the C-terminal portion of beta-Catenin.

          For staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues, it is recommended to boil tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min followed by cooling at room temperature for 20 min. Recommended positive controls are MCF-7 cells and breast carcinoma tissue.

          This antibody was orginally validated as part of a Thermo Scientific Cellomics High Content Screening Kit. The antibody sold separately may have slightly different performance and may need to be further optimized for the best results.

          Target Information

          Beta-catenin, an adherens junction (AJ) protein, was originally identified as a component of cell-cell adhesion structures. AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. Beta-catenin interacts with the cytoplasmic domain of E-cadherin and links E-cadherin to alpha-catenin, which in turn mediates anchorage of the E-cadherin complex to the cortical actin cytoskeleton. Studies show that Beta-catenin also binds to another cytoskeletal complex containing the adenomatous polyposis coli protein and microtubules, and interacts with several signaling pathways that include tyrosine kinases, phosphatases and Wnt/Wingless. The interplay between beta-catenin, cytoskeletal complexes and signaling pathways may regulate morphogenesis. Beta-catenin is expressed in several hair follicle cell types, basal and peripheral matrix cells, and cells of the outer and inner root sheats. A pathological role of beta-catenin has been identified in pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), colorectal cancer (CRC), ovarian cancer, and tumor development. In the nucleus, beta-catenin serves to co activate a family of Lef/Tcf transcription factors that stimulate transcription of target genes including those encoding cyclin D and c-myc that promote cell proliferation. The influence on cell proliferation is the molecular basis for the role of beta-catenin in tumorgenesis, specifically, solid tumors of the breast, colon, liver, lung, gastric, prostate, and skin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0