Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PLA2G4A Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (16) PLA2G4A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-PLA2G4A (Ser505) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Antibody (PA5-17790) in WB

          Western blot was performed using Anti-PLA2G4A Polyclonal Antibody (Product # PA5-17790) and a ~85 kDa band was observed across the panel tested except IMR-32 and Reh. Whole cell extracts (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), A549 (Lane 2), NIH/3T3 (Lane 3), IMR-32 (Lane 4) and Reh (Lane 5) were electrophoresed using NuPAGE® 4-12 % Bis-Tris gel (Product # NP0322BOX). Resolved proteins were then transferred onto a... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Antibody
          Phospho-PLA2G4A (Ser505) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-17790

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pSer505 of human cPLA2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          250 µg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10985549

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.



          This antibody is not cross-reactive with the secreted PLA2 (sPLA2) or cytosolic Ca2+ independent PLA2 (iPLA2).

          Target Information

          This gene encodes a member of the cytosolic phospholipase A2 group IV family. The enzyme catalyzes the hydrolysis of membrane phospholipids to release arachidonic acid which is subsequently metabolized into eicosanoids. Eicosanoids, including prostaglandins and leukotrienes, are lipid-based cellular hormones that regulate hemodynamics, inflammatory responses, and other intracellular pathways. The hydrolysis reaction also produces lysophospholipids that are converted into platelet-activating factor. The enzyme is activated by increased intracellular Ca(2+) levels and phosphorylation, resulting in its translocation from the cytosol and nucleus to perinuclear membrane vesicles.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: calcium-dependent phospholipid-binding protein; cPLA2; cytosolic group IVA; Cytosolic phospholipase A2; group IVA; lysophospholipase; MGC126350; phosphatidylcholine 2-acylhydrolase; phospholipase A2; phospholipase A2 cytosolic; Phospholipase A2 group IVA; phospholipase A2, group IVA (cytosolic, calcium-dependent); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CPLA2; cPLA2-alpha; cPLA2alpha; GURDP; Pla2c; PLA2G4; PLA2G4A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P47712, (Mouse) P47713

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5321, (Mouse) 18783, (Rat) 24653

          View more View less

          Function(s)
          phospholipase activity lysophospholipase activity phospholipase A2 activity calcium ion binding calcium-dependent phospholipid binding lipid binding O-acyltransferase activity phosphatidylinositol-5-phosphate binding hydrolase activity phosphatidylinositol-3-phosphate binding metal ion binding calcium-dependent phospholipase A2 activity calcium-independent phospholipase A2 activity carboxylic ester hydrolase activity phosphatidylinositol-4-phosphate binding ceramide 1-phosphate binding histone acetyltransferase binding phospholipase
          Process(es)
          prostaglandin biosynthetic process positive regulation of T-helper 1 type immune response glycerol metabolic process lipid metabolic process fatty acid metabolic process fatty acid biosynthetic process monoacylglycerol biosynthetic process glycerophospholipid metabolic process platelet activating factor biosynthetic process icosanoid metabolic process prostaglandin metabolic process phospholipid catabolic process positive regulation of platelet activation lipid catabolic process arachidonic acid metabolic process leukotriene biosynthetic process positive regulation of prostaglandin secretion phosphatidylglycerol catabolic process phosphatidylcholine catabolic process phosphatidylcholine acyl-chain remodeling regulation of cell proliferation positive regulation of macrophage activation icosanoid biosynthetic process glycerophospholipid catabolic process arachidonic acid secretion establishment of localization in cell cellular response to antibiotic ovulation from ovarian follicle luteolysis aging positive regulation of cell proliferation response to heat response to hormone response to organic substance response to lithium ion response to organonitrogen compound positive regulation of bone mineralization positive regulation of vesicle fusion positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of fever generation response to lipopolysaccharide response to vitamin D response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process surfactant homeostasis decidualization positive regulation of inflammatory response response to glucocorticoid response to calcium ion response to methylmercury
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5df784475-jh7xd:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 61700cebeb8889bf3cb500b1da5d059e71269fa5
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline