Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TRPA1 Antibodies

          Invitrogen

          TRPA1 Polyclonal Antibody

          View all (26) TRPA1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRPA1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRPA1 Antibody (PA5-34282) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of TRPA1 in Brain, Glioblastoma. Samples were incubated with TRPA1 polyclonal antibody (Product # PA5-34282). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRPA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          PA5-34282

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          7.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic 19 amino acid peptide from internal region of human TRPA1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2551634

          Product Specific Information

          Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%) Marmoset, Bovine (89%) Monkey, Elephant, Dog, Rabbit, Pig (84%).

          Target Information

          TRPA1 is a TRP-related channel that responds to cold temperatures and pungent compounds and plays a role in both nociceptor and hair cell transduction. TRPA1 is a transformation -associated gene product in lung epithelia, whereas its protein distribution is primarily restricted to sensory neurons. Blocking TRPA1 may be a therapeutic target for treating cold hyperalgesia caused by inflammation and nerve damage. It is now known that TRPA1 protein is also widely expressed outside of the CNS and is dys-regulated during oncogenic transformation. The structure of TRPA1 is highly related to both the protein ankyrin and transmembrane proteins. The specific function of TRPA1 has not yet been determined; however, studies indicate the function may involve a role in signal transduction and growth control.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ankyrin-like with transmembrane domains 1; Ankyrin-like with transmembrane domains protein 1; nompC; p120; Transformation-sensitive protein p120; Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1; TRPA-1; Wasabi receptor

          View more View less

          Gene Aliases: ANKTM1; FEPS; FEPS1; p120; TRPA1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75762

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8989

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity channel activity calcium-release channel activity gated channel activity identical protein binding temperature-gated cation channel activity osmolarity-sensing cation channel activity
          Process(es)
          system process ion transport calcium ion transport cellular calcium ion homeostasis cell surface receptor signaling pathway response to cold response to xenobiotic stimulus urinary bladder smooth muscle contraction sensory perception of pain calcium-mediated signaling cellular response to stress ion transmembrane transport cellular response to heat positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus response to hydrogen peroxide response to pain thermoception detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain detection of chemical stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception protein homotetramerization transmembrane transport cellular response to hydrogen peroxide cellular response to cold calcium ion transmembrane transport cellular response to food cellular response to carbon dioxide cellular response to caffeine cellular response to toxic substance calcium ion transmembrane import into cytosol regulation of neuronal action potential cellular response to oxygen-containing compound regulation of blood circulation positive regulation of monoatomic anion transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-cc7sn:80/100.66.79.229:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline