Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • BRCA1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Polyclonal Antibody

          View all (84) BRCA1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-BRCA1 (Ser1524) Polyclonal Antibody

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Antibody (PA5-37495) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of Phospho-BRCA1 (Ser1524) in paraffin-embedded Human breast carcinoma tissue using Phospho-BRCA1 (Ser1524) Polyclonal Antibody (Product # PA5-37495) (left) or the same antibody preincubated with blocking peptide (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-BRCA1 (Ser1524) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-37495

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide sequence around phosphorylation site of serine 1524 (Y-P-S(p)-Q-E) derived from Human BRCA1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2554104

          Product Specific Information

          A suggested positive control for IHC is human breast carcinoma.

          Target Information

          BRCA1 (breast and ovarian cancer susceptibility protein 1) is a nuclear phosphoprotein that plays a role in maintaining genomic stability and acts as a tumor suppressor in combination with other tumor suppressors, DNA damage sensors, and signal transducers to form a large multi-subunit protein complex known as BASC (for BRCA1 associated genome surveillance complex). BRCA1 associates with RNA polymerase II, and through the C terminal domain, also interacts with histone deacetylase complex. The BRCA1 protein thus plays a role in transcription, DNA repair of double-stranded breaks, and recombination. Mutations in the BRCA1 gene are responsible for approximately 40% of inherited breast cancers and more than 80% of inherited breast and ovarian cancers. Alternative splicing plays a role in modulating the subcellular localization and physiological function of this gene. Many alternatively spliced transcript variants, some of which are disease-associated mutations, have been described for this gene, but the full-length natures of only some of these variants has been described. A related pseudogene, which is also located on chromosome 17, has been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: brca 1; brca-1; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 1; breast and ovarian cancer susceptibility protein 1; breast cancer 1 early onset; breast cancer 1, early onset; breast cancer type 1 susceptibility protein isoform p.23; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.10; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.11; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.12; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.13; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.14; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.15; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.16; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.17; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.18; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.19; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.20; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.21; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.22; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.24; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.25; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.26; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.27; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.28; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.29; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.30; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.31; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.32; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.33; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.34; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.35; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.36; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.37; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.38; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.39; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.40; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.41; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.42; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.6; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.7; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.8; breast cancer type 1 susceptibility protein, isoform p.9; BROVCA12; Delta772-3095; early onset breast cancer 1; Fanconi anemia, complementation group S; influences susceptibility to breast and ovarian cancer; OTTHUMP00000212147; OTTHUMP00000212148; OTTHUMP00000212149; OTTHUMP00000212150; OTTHUMP00000212151; OTTHUMP00000212155; protein phosphatase 1, regulatory subunit 53; RING finger protein 53; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BRCAI; BRCC1; BROVCA1; FANCS; IRIS; PNCA4; PPP1R53; PSCP; RNF53

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P38398

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 672

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding p53 binding DNA binding damaged DNA binding transcription coactivator activity RNA binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding zinc ion binding tubulin binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding metal ion binding ubiquitin protein ligase activity ubiquitinated histone binding RNA polymerase binding histone H2AK127 ubiquitin ligase activity histone H2AK129 ubiquitin ligase activity
          Process(es)
          double-strand break repair via homologous recombination DNA repair regulation of DNA repair postreplication repair double-strand break repair chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus chromosome segregation mitotic G2 DNA damage checkpoint dosage compensation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to ionizing radiation positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression protein ubiquitination negative regulation of cell growth negative regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway reciprocal DNA recombination chordate embryonic development hypermethylation of CpG island mitotic G2/M transition checkpoint negative regulation of fatty acid biosynthetic process positive regulation of DNA repair positive regulation of angiogenesis negative regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of centriole replication regulation of cell cycle protein autoubiquitination cellular response to tumor necrosis factor cellular response to ionizing radiation cellular response to indole-3-methanol protein K6-linked ubiquitination DNA strand resection involved in replication fork processing negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors regulation of DNA damage checkpoint negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-v966v:80/100.66.72.244:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0