Pierce™ Sulfo-NHS (N-hidroxosulfosucinimida) de alta calidad
Thermo Scientific™

Pierce™ Sulfo-NHS (N-hidroxosulfosucinimida) de alta calidad

Sulfo-NHS de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de mayor calidad de este reactivo de modificación química deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
PG82071500 mg
PG8207210 g
Número de catálogo PG82071
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 mg
Pedido a granel o personalizado
Sulfo-NHS de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de mayor calidad de este reactivo de modificación química de N-hidroxisuccinimida, con características especiales para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.

Características del Sulfo-NHS de alta calidad:

• Sulfo-NHS: úselo con entrecruzador EDC para la preparación de reactivos de éster NHS que reaccionan a aminas
• Alta calidad: identidad y pureza confirmada por varias pruebas, incluido RMN cuantitativo
• Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización en comparación con la calidad estándar
• Retención de lote: amplio suministro de lotes antiguos retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
• Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
• Fabricación uniforme: revisión de documentación de fabricación específica de lotes

Aplicaciones:
• Mejorar la eficacia de las reacciones de acoplamiento de EDC
• Convertir carboxilos en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas
• Sin capacidad de permeación de membrana para el etiquetado de la superficie celular
• Entrecruzar de forma más eficaz las proteínas con superficies o gránulos revestidos de carboxilo
• Activar las nanopartículas con ésteres reactivos a aminas de Sulfo-NHS

En comparación con el producto de calidad estándar, el Sulfo-NHS de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, c) amplia retención de muestras de lotes y d) notificación de control de cambios. Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosucinimida) permite el control y la modificación de las reacciones de enlace de carbodiimida con activación de los carboxilatos (—COOH) para la conjugación con aminas primarias (—NH2). Los derivados se sintetizan fácilmente mediante la mezcla de Sulfo-NHS con una molécula que contiene carboxilo y un agente deshidratante como la EDC (EDAC) carbodiimida. El método es la base para generar muchos tipos de reactivos de etiquetado de proteínas, incluidos tintes fluorescentes reactivos a aminas, etiquetas de afinidad de biotina y compuestos de pegilación.

Referencias de productos:
Guía de aplicación de entrecruzadores: buscar referencias bibliográficas recientes para este producto

Productos relacionados
Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida)
EDC de alta calidad Pierce™ (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hidrocloruro)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Permeabilidad celularNo
FormularioPolvo
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular217.13
PegiladoNo
Línea de productosPierce
Cantidad500 mg
Fracción reactivaCarbodiimida
Condiciones de envíoAmbiente
SolubilidadAgua
Soluble en aguaSí
Reactividad químicaAmino-carboxilo
CleavableNo
Tipo de enlace cruzadoHeterobifuncionales
FormatoEstándar, de un solo uso, de calidad superior
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorCorto (< 10 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, conservar a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Can you provide the shelf-life for Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide)?

Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide) is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.