Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)
Invitrogen™

Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)

Este derivado bisamídico de la rodamina 110 (R110) Molecular Probes™ es un sustrato sensible y selectivo para el ensayo deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R221242 mg
Número de catálogo R22124
Precio (CLP)
592.539
Each
Cantidad:
2 mg
Precio (CLP)
592.539
Each
Este derivado bisamídico de la rodamina 110 (R110) Molecular Probes™ es un sustrato sensible y selectivo para el ensayo de proteasas en solución o en el interior de células vivas. Estos sustratos fluorogénicos contienen un aminoácido o péptido ligado covalentemente a cada uno de los grupos aminos de R110’. Tras la escisión enzimática, el sustrato de bisamida no fluorescente se convierte primero en la monoamida fluorescente y luego en R110, con un aumento adicional de la fluorescencia. El sustrato se puede utilizar para medir de forma continua la actividad enzimática en extractos celulares y preparaciones enzimáticas purificadas utilizando un fluorímetro o un lector de microplacas de fluorescencia, o se puede utilizar para ensayos de proteasas intracelulares con análisis mediante citometría de flujo o microscopía de fluorescencia.

Especificaciones del sustrato:
• Nombre del sustrato: (p-tosil-Gly-Pro-Arg)2-R110
• Útil para medir: Trombina
• Ex/Em del producto R110: (498/521 nm)

Propiedades del producto de reacción R110
El producto de escisión R110 tiene propiedades espectrales similares a las de la fluoresceína, por lo que es compatible con los conjuntos de filtros de fluoresceína estándar. Debido al gran coeficiente de extinción de R110, las relaciones señal-fondo son muy buenas. Y, a diferencia de la fluoresceína, la intensidad de fluorescencia del producto de reacción de la rodamina 110 es constante a partir del pH 3–9. También ofrecemos un patrón de referencia R110 para su uso en los ensayos.

Le personalizamos el sustrato R110 que desee
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de existencias, le prepararemos un sustrato R110 personalizado. Nuestros servicios personalizados son eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

Para obtener más información sobre estos productos, lea la sección 10.4 «Detección de peptidasas y proteasas» de manual de Molecular Probes™.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Permeabilidad celularPermeabilidad celular
Para utilizar con (equipo)Fluorímetro, lector de microplacas
Cantidad2 mg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente, Temperatura ambiente
SustratoSustrato de caspasa
Método de detecciónFluorescente
FormularioSólido
Substrate PropertiesSustrato basado en péptidos
Target EnzymeTrombina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).

Citations & References (9)

Citations & References
Abstract
Membrane-based, dry-reagent prothrombin time tests.
Authors:Zweig SE, Meyer BG, Sharma S, Min C, Krakower JM, Shohet SB
Journal:Biomed Instrum Technol
PubMed ID:8739001
The authors describe a prototype membrane-based, dry-reagent prothrombin time assay for whole blood. This system uses an asymmetric polysulfone membrane to separate plasma from red blood cells, and works with samples as small as 10 microliters. The membrane contains calcium and thromboplastin, and permits the reactions of the complete extrinsic ... More
A homogeneous, nonradioactive high-throughput fluorogenic protein kinase assay.
Authors:Kupcho K, Somberg R, Bulleit B, Goueli SA
Journal:Anal Biochem
PubMed ID:12758259
Protein kinases play an important role in many cellular processes and mediate cellular responses to a variety of extracellular stimuli. They have been identified by many pharmaceuticals as valid targets for drug discovery. Because of the large number of protein kinases, and the large number of compounds to be screened, ... More
A homogeneous, nonradioactive high-throughput fluorogenic protein phosphatase assay.
Authors:Kupcho K, Hsiao K, Bulleit B, Goueli SA
Journal:J Biomol Screen
PubMed ID:15140384
Protein phosphatases are critical components in cellular regulation; they do not only act as antioncogenes by antagonizing protein kinases, but they also play a positive regulatory role in a variety of cellular processes that require dephosphorylation. Thus, assessing the function of these enzymes necessitates the need for a robust, sensitive ... More
Nanoliter homogenous ultra-high throughput screening microarray for lead discoveries and IC50 profiling.
Authors:Ma H, Horiuchi KY, Wang Y, Kucharewicz SA, Diamond SL
Journal:Assay Drug Dev Technol
PubMed ID:15871692
Microfluidic technologies offer the potential for highly productive and low-cost ultra-high throughput screening and high throughput selectivity profiling. Such technologies need to provide the flexibility of plate-based assays as well as be less expensive to operate. Presented here is a unique microarray system (the Reaction Biology [Malvern, PA] DiscoveryDot), which ... More
Complement component factor B has thrombin-like activity.
Authors:
Journal:Biochem Biophys Res Commun
PubMed ID:33740660