Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TSPO Antibodies

          Abnova

          TSPO Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

          View all (23) TSPO antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TSPO Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TSPO Antibody (RAB02650) in ICC/IF

          Immunocytochemical staining of human HeLa cells using TSPO recombinant monoclonal antibody (Product # RAB02650) (green). The nuclear counter stain is DAPI (blue). Cells were fixed in paraformaldehyde, permeabilized with 0.25% Triton X-100/PBS. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TSPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TSPO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TSPO Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          RAB02650

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Mitochondrial peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR) is an indispensable element of the steroidogenic machinery, where it mediates the delivery of cholesterol to the inner mitochondrial side chain cleavage cytochrome P-450 upon ligand activation. PBR is composed of three subunits, an isoquinoline binding site, a voltage-dependent anion channel and an adenine nucleotide carrier. PBR is genetically conserved from bacteria to humans and in humans is widely expressed in peripheral organs, whereas in the brain, it is sparse and located mainly in glial cells. Peroxisome proliferator perfluordecanoic acid (PFDA) inhibits the Leydig cell steroidogenesis by affecting PBR mRNA stability, thus inhibiting PBR expression, cholesterol transport into the mitochondria and subsequent steroid formation. A cytoplasmic protein, PRAX-1 ( peripheral benzodiazepine receptor-associated protein 1), is found to specifically interact with PBR.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: benzodiazepine peripheral binding site; benzodiazepine receptor, peripheral; BZRP; isoquinoline-binding protein; Mitochondrial benzodiazepine receptor; OTTHUMP00000028891; PBR; peripheral benzodiazepine receptor; Peripheral-type benzodiazepine receptor; PKBS; Translocator protein

          View more View less

          Gene Aliases: BPBS; BZRP; DBI; IBP; MBR; mDRC; PBR; PBS; pk18; PKBS; PTBR; TSPO; TSPO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30536, (Mouse) P50637

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 706, (Mouse) 12257

          View more View less

          Function(s)
          androgen binding protein binding benzodiazepine receptor activity cholesterol binding ion channel binding intermembrane cholesterol transfer activity
          Process(es)
          protein targeting to mitochondrion steroid biosynthetic process C21-steroid hormone biosynthetic process heme biosynthetic process ion transport anion transport chloride transport lipid transport steroid metabolic process glial cell migration response to xenobiotic stimulus response to manganese ion response to vitamin B1 peripheral nervous system axon regeneration sterol transport adrenal gland development negative regulation of protein ubiquitination regulation of cholesterol transport response to progesterone negative regulation of tumor necrosis factor production response to testosterone regulation of cell proliferation cholesterol homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process response to pain behavioral response to pain response to axon injury regulation of steroid biosynthetic process positive regulation of mitochondrial depolarization positive regulation of calcium ion transport contact inhibition positive regulation of glial cell proliferation negative regulation of glial cell proliferation positive regulation of programmed necrotic cell death cellular response to lipopolysaccharide cellular response to zinc ion cellular hypotonic response establishment of protein localization to mitochondrion maintenance of protein location in mitochondrion negative regulation of macromitophagy negative regulation of ATP metabolic process response to acetylcholine positive regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of corticosterone secretion transport signal transduction chemical synaptic transmission positive regulation of necrotic cell death
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline