Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Proteins & Peptides ›
          • FABP6 Proteins

          Invitrogen

          Human FABP6 Recombinant Protein

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human FABP6 Recombinant Protein

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}

          Product Details

          RP-75560

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          Amino acids Met1- Ala128 containing an N-terminal His-tag

          Tag

          His-tag

          Molecular weight

          18.87 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          tris HCl, pH 8, with 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          This product contains purified recombinant human ileal FABP protein with an N-terminal hexahistidine tag.

          This product may be used as a positive control in many immunological assays.

          Target Information

          This gene encodes the ileal fatty acid binding protein. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABP6 and FABP1 (the liver fatty acid binding protein) are also able to bind bile acids. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism. Transcript variants generated by alternate transcription promoters and/or alternate splicing have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: fatty acid binding protein 6, ileal; GT; IBABPL; ileal bile acid binding protein; ileal lipid-binding protein; illeal lipid-binding protein; intestinal 15 kDa protein

          View more View less

          Gene Aliases: I-15P; I-BABP; I-BALB; I-BAP; ILBP; ILBP3; ILLBP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51161

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2172

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-74676f44b6-pqb5n:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: db542085ed6beb0c3f0dd774c2548ab49b9f1b6a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026.10.42-1.0