SNARF™-1 Carboxylic Acid, Acetate, Succinimidyl Ester - Special Packaging
Invitrogen™

SNARF™-1 Carboxylic Acid, Acetate, Succinimidyl Ester - Special Packaging

Para permitir el marcado simultáneo a largo plazo de poblaciones de células mixtas utilizando diferentes colores fluorescentes, hemos desarrollado unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
S2280110 x 50 μg
Número de catálogo S22801
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 x 50 μg
Pedido a granel o personalizado
Para permitir el marcado simultáneo a largo plazo de poblaciones de células mixtas utilizando diferentes colores fluorescentes, hemos desarrollado una sonda cuyas aplicaciones deben ser similares a las de CFDA SE (normalmente denominado CFSE). Las células etiquetadas con nuestro ácido carboxílico SNARF-1, acetato, succinimidil éster tienen una fluorescencia naranja-roja que puede distinguirse fácilmente de la de las células cargadas con marcadores fluorescentes verdes como CFDA SE.

Obtenga más información sobre los indicadores de iones, incluidos los indicadores de calcio, potasio, pH y potencial de la membrana ›

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Método de detecciónFluorescente
Tipo de coloranteA base de colorantes fluorescentes
IndicadorIndicador de pH
Cantidad10 x 50 μg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación)Cell Tracing
Para utilizar con (equipo)Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Línea de productosSNARF
Tipo de productoÁcido carboxílico Acetato Succinimidilo éster
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C

Citations & References (13)

Citations & References
Abstract
Immunological effects of transgenic constitutive expression of the type 1 sphingosine 1-phosphate receptor by mouse lymphocytes.
Authors:Gräler MH, Huang MC, Watson S, Goetzl EJ
Journal:J Immunol
PubMed ID:15699128
'The type 1 sphingosine 1-phosphate (S1P) G protein-coupled receptor (S1P1) normally transduces S1P effects on lymph node (LN) egress and tissue migration of naive lymphocytes. We now show that persistent expression of S1P1 by lymphocytes of S1P1-transgenic (Tg) mice suppresses delayed-type hypersensitivity and results in production of significantly more IgE ... More
Discrepancy in measuring CD4 expression on T-lymphocytes using fluorescein conjugates in comparison with unimolar CD4-phycoerythrin conjugates.
Authors:Wang L, Abbasi F, Gaigalas AK, Hoffman RA, Flagler D, Marti GE,
Journal:Cytometry B Clin Cytom
PubMed ID:17474131
'BACKGROUND: Numerous methods for quantitative fluorescence calibration (QFC) have been developed to quantify receptor expression on lymphocytes. However, the results from the use of these different QFC methods vary considerably in the literature. To better identify the causes of these discrepancies, we measured CD4 expression using FITC and phycoerythrin (PE) ... More
Tracking cell proliferation using the far red fluorescent dye SNARF-1.
Authors:Magg T, Albert MH,
Journal:Cytometry B Clin Cytom
PubMed ID:17397063
BACKGROUND: The [(3)H]thymidine incorporation assay and staining of living cells with fluorescent dyes like carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester (CFSE) have evolved as valuable methods for studying T cell responses. To assess proliferation of cells already labeled by FITC, CFSE, GFP, or other  ... More
Dynamics of thymocyte-stromal cell interactions visualized by two-photon microscopy.
Authors:Bousso P, Bhakta NR, Lewis RS, Robey E
Journal:Science
PubMed ID:12052962
Thymocytes are selected to mature according to their ability to interact with self major histocompatibility complex (MHC)-peptide complexes displayed on the thymic stroma. Using two-photon microscopy, we performed real-time analysis of the cellular contacts made by developing thymocytes undergoing positive selection in a three-dimensional thymic organ culture. A large fraction ... More
The relationship between Na(+)/H(+) exchanger expression and tyrosinase activity in human melanocytes.
Authors:Smith DR, Spaulding DT, Glenn HM, Fuller BB,
Journal:Exp Cell Res
PubMed ID:15265699
The activity of melanosome-associated tyrosinase in human melanocytes differs based on racial skin type. In melanocytes from Black skin, tyrosinase activity is high while in White melanocytes the activity of the enzyme is low. Recent studies suggest that low tyrosinase activity in White melanocytes may be due to an acidic ... More