Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Mouse IgG Secondary Antibodies

          Identifyn

          Goat anti-Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Identifyn™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 555

          View all (283) Goat anti-Mouse IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Identifyn™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 555

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody (SA000034-100UL) in ICC/IF

          IdentifynTM Detailed protocols can be found below under Documents & Downloads. Widefield SIM: HeLa Cells were grown on acid-etched 1.5H cover glass to ~50% confluency, followed by -20°C methanol fixation and blocked with Thermo Fisher, Fish Serum Blocker (Product # 37527X3). The first primary antibody, Nuclear Pore Complex Monoclonal Antibody (39C7), was incubated overnight at 4°C at a dilution of 1:100. Ce... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mouse, IgG (H+L), (Subclasses 1+2a+2b+3), Fcy Fragment Specific SRM Secondary Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          SA000034-100UL

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:2,000

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250-1:1,000
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Proprietary Immunogen.

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 555 Alexa Fluor™ 555 Alexa Fluor™ 555
          • Alexa Fluor 405 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 750 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          553/568 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 10% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target

          IgG

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          Identifyn™ Primary and Secondary antibodies are extensively validated in Immunofluorescence assays by traditional as well as high resolution acquisition like Widefield SIM, Confocal, Airyscan and STORM Microscopy.

          Recommended dilution for traditional microscopy:

          Widefield - 1:1,000

          Widefield SIM - 1:1,000

          Confocal - 1:1,000

          Recommended dilution for Super Resolution microscopy:

          SIM (Structured Illumination Microscopy) - 1:1,000

          Single Molecule STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) - 1:250

          Detailed protocols can be found below under Methods & Protocols.

          Target Information

          Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody SA000034-100UL on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-jvpnf:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline