Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rat IgG Secondary Antibodies

          Identifyn

          Goat anti-Rat IgG, (H+L) SRM Identifyn™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488

          View all (101) Goat anti-Rat IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Rat IgG, (H+L) SRM Identifyn™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody (SA000090) in ICC/IF

          IdentifynTM Detailed protocols can be found below under Documents & Downloads. STORM: HeLa cells were grown on µ-Slide 8 Well high Glass Bottom Ibidi chamber, followed by -20°C methanol fixation and blocked with Thermo Fisher Fish Serum Blocker (Product # 37527X3). The primary antibody, Tubulin Monoclonal Antibody (YL1/2), was incubated for 1 hour at room temperature at a dilution of 1:100. Cells were washe... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG, (H+L) SRM Secondary Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          SA000090

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:2,000

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250-1:1,000
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Proprietary Immunogen.

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Alexa Fluor 405 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 750 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 10% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target

          IgG

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          Identifyn™ Primary and Secondary antibodies are extensively validated in Immunofluorescence assays by traditional as well as high resolution acquisition like Widefield SIM, Confocal, Airyscan and STORM Microscopy.

          Recommended dilution for traditional microscopy:

          Widefield - 1:1,000

          Widefield SIM - 1:1,000

          Confocal - 1:1,000

          Recommended dilution for Super Resolution microscopy:

          SIM (Structured Illumination Microscopy) - 1:1,000

          Single Molecule STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) - 1:250

          Detailed protocols can be found below under Methods & Protocols.

          Target Information

          Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody SA000090 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-q2vkv:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline