Search
Search

Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
| Référence | Modèle | Alimentation électrique |
|---|---|---|
| SPD130P1-115 | SpeedVac SPD130 | 115 V, 60 Hz |
| SPD130DLX-115 | SpeedVac SPD130DLX | 115 V, 60 Hz |
| SPD130DLX-230 | SpeedVac SPD130DLX | 230 V/50 Hz |
| SPD130P1-230 | SpeedVac SPD130 | 230 V/50 Hz |
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Le SPD130DLX est un concentrateur à vide grande capacité, utilisé avec de nombreux solvants. Il offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs, utilisés en chimie combinatoire. Dans un souci de simplicité, vous pouvez le commander en kits.
Caractéristiques du SPD130DLX :
Solvants et combinaisons de solvants :
Contenu de SPD 130DLX P1 :