Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MCL-1 Antibodies

          OriGene

          MCL1 Monoclonal Antibody (OTI4B7), TrueMAB™

          View all (75) MCL-1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MCL1 Monoclonal Antibody (OTI4B7), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          MCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MCL1 Antibody (TA500984S) in ICC/IF

          Anti-MCL1 mouse monoclonal antibody (TA500984) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY MCL1(RC200521). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCL1 Antibody in Western Blot (WB)
          MCL1 Monoclonal Antibody (OTI4B7), TrueMAB™

          Product Details

          TA500984S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI4B7

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human MCL1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.89 mg/mL

          Amount

          26.7 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          MCL1 (Myeloid cell leukemia-1) belongs to the Bcl-2 family and is involved in programing, differentiation and concomitant maintenance of cell viability, but not of proliferation. Isoform 1 of MCL1 inhibits apoptosis while isoform 2 promotes it. The carboxy terminal of MCL1 and bcl-2 share significant sequence homology. Expression of MCL1 is increased upon exposure of ML-1 cells to various types of DNA damaging agents (e.g. ionizing radiation, ultraviolet radiation, and alkylating drugs) along with increases in GADD45 and Bax and a decrease in bcl-2. Enhanced expression of MCL1, prominently associated with mitochondria, complements the continued expression of bcl-2 in ML-1 cells undergoing differentiation. Like bcl-2, MCL1 has the capacity to promote cell viability under conditions that otherwise cause apoptosis. While the mechanism by which MCL1 inhibits apoptosis is not known, it is thought that it may heterodimerize and neutralize pro-apoptotic members of the Bcl-2 family such as Bim or Bak. MCL1 was originally identified in differentiating myeloid cells, but has since been shown to be expressed in multiple cell types. MCL1 is essential for embryogenesis and for the development and maintenance of B and T lymphocytes in animals. MCL1 exists as at least two distinct isoforms designated MCL1L and MCL1S. In marked contrast to the larger isoform of MCL1, overexpression of MCL1S promotes cell death.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: anti-apoptotic; Bcl-2-like protein 3; Bcl-2-related protein EAT/mcl1; BCL2 family apoptosis regulator; Bcl2-L-3; Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1; MCL-1ES; MCL-1S; Mcl-1S; Bcl-2 family protein; proapoptotic protein; MCL1, BCL2 family apoptosis regulator; mcl1/EAT; MGC104264; MGC1839; myeloid cell leukemia 1; myeloid cell leukemia ES; myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bcl2-L-3; BCL2L3; EAT; Mcl-1; MCL1; MCL1-ES; mcl1/EAT; MCL1L; MCL1S; TM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07820

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4170

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein transmembrane transporter activity channel activity protein heterodimerization activity BH domain binding BH3 domain binding
          Process(es)
          cell fate determination release of cytochrome c from mitochondria apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus mitochondrial fusion intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage negative regulation of autophagy cellular homeostasis cell differentiation response to cytokine regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process transmembrane transport protein transmembrane transport extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand regulation of intracellular signal transduction positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of anoikis regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline