Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SOX9 Antibodies

          OriGene

          SOX9 Monoclonal Antibody (OTI3G3), TrueMAB™

          View all (57) SOX9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOX9 Monoclonal Antibody (OTI3G3), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SOX9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOX9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SOX9 Antibody (TA802392S) in WB

          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY SOX9 (RC208944, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-SOX9. Positive lysates LY424779 (100 µg) and LC424779 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SOX9 Antibody in Western Blot (WB)
          SOX9 Monoclonal Antibody (OTI3G3), TrueMAB™

          Product Details

          TA802392S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI3G3

          Immunogen

          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-205 of human SOX9 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          SOX9 has a role in sex determination and differentiation of Sertoli cells. It is involved in chondrogenesis and regulates the expression of other genes involved in chondrogenesis by acting as a transcription factor for these genes. Translocation of this gene can cause campomelic dysplasia. SOX9 is involved in the formation of testes from the indifferent fetal gonads. It is a major molecular component of the neuron-glia switch in developing spinal cord. During normal development, SOX9 allows the prostate epithelium to outgrow into the mesenchyme and then provides basal cell support for development and maintenance of the luminal epithelium. These functions of SOX9 are subverted in prostate cancer to support tumor growth and invasion. SOX9 may direct the formation of neural crest precursors and the development of a range of neural crest derivative. It has a transcriptional regulation in melanin production in cells. Northern blot analysis shows its expression on adult testis, adult heart, and fetal brain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: SOX 9; SOX9; SRY (sex determining region Y)-box9; SRY (sex-determining region Y)-box 9 protein; SRY-box 9; SRY-Box 9 ; SRY-related HMG-box, gene 9; Transcription factor SOX-9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMD1; CMPD1; ENH13; SOX9; SRA1; SRXX2; SRXY10; TES; TESCO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P48436

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6662

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding protein kinase A catalytic subunit binding bHLH transcription factor binding sequence-specific DNA binding pre-mRNA intronic binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter skeletal system development cartilage condensation ossification branching involved in ureteric bud morphogenesis cell fate specification epithelial to mesenchymal transition tissue homeostasis hair follicle development morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesenchymal cell proliferation chondrocyte differentiation chondrocyte development glandular epithelial cell differentiation negative regulation of immune system process heart valve development heart valve morphogenesis aortic valve morphogenesis heart valve formation endocardial cushion morphogenesis chondrocyte differentiation involved in endochondral bone morphogenesis chondrocyte hypertrophy growth plate cartilage chondrocyte growth nucleosome assembly chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cytoskeleton organization signal transduction epidermal growth factor receptor signaling pathway Notch signaling pathway spermatogenesis central nervous system development heart development cell proliferation positive regulation of cell proliferation male gonad development mesenchymal cell proliferation gene expression regulation of gene expression regulation of cell cycle process positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration neural crest cell development neural crest cell fate specification male germ-line sex determination glial cell fate specification cell differentiation regulation of cell adhesion extracellular matrix organization male sex determination negative regulation of ossification bone mineralization negative regulation of bone mineralization prostate gland development negative regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development notochord development otic vesicle formation endocrine pancreas development negative regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of chondrocyte differentiation lacrimal gland development protein localization to nucleus somatic stem cell population maintenance intrahepatic bile duct development regulation of cell proliferation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process cell fate commitment regulation of cell differentiation negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of protein catabolic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of fatty acid oxidation negative regulation of photoreceptor cell differentiation neuron fate specification oligodendrocyte differentiation homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation cartilage development Sertoli cell differentiation Sertoli cell development astrocyte fate commitment retina development in camera-type eye canonical Wnt signaling pathway limb bud formation retinal rod cell differentiation endochondral bone morphogenesis epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung epithelial cell differentiation Type I pneumocyte differentiation prostate gland morphogenesis epithelial cell proliferation involved in prostatic bud elongation bronchus cartilage development trachea cartilage development intestinal epithelial cell differentiation intestinal epithelial structure maintenance regulation of cell proliferation involved in tissue homeostasis positive regulation of cartilage development regulation of branching involved in lung morphogenesis morphogenesis of a branching epithelium lung smooth muscle development cell proliferation involved in heart morphogenesis protein-containing complex assembly negative regulation of biomineral tissue development ERK1 and ERK2 cascade Harderian gland development response to fatty acid cellular response to mechanical stimulus cellular response to retinoic acid cellular response to interleukin-1 cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to heparin cellular response to transforming growth factor beta stimulus otic vesicle development cellular response to BMP stimulus renal vesicle induction stem cell proliferation metanephric tubule development ureter development ureter urothelium development ureter smooth muscle cell differentiation ureter morphogenesis metanephric nephron tubule formation extracellular matrix assembly negative regulation of canonical Wnt signaling pathway cochlea morphogenesis positive regulation of kidney development positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis anterior head development mesenchymal cell apoptotic process cell-cell adhesion positive regulation of extracellular matrix assembly positive regulation of chondrocyte proliferation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of beta-catenin-TCF complex assembly positive regulation of male gonad development positive regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of mesenchymal stem cell differentiation regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline