Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • NGAL Antibodies

          OriGene

          NGAL Monoclonal Antibody (OTI6D8), TrueMAB™

          View all (120) NGAL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NGAL Monoclonal Antibody (OTI6D8), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          NGAL Monoclonal Antibody (OTI6D8), TrueMAB™

          Product Details

          TA814413S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI6D8

          Immunogen

          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-198 of human NGAL (NP_005555) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, lipocalin 2, siderocalin and neutrophil lipocalin) is a 25 kDa glycosylated single chain monomer and member of the lipocalin family of proteins that bind and transport small lipophilic molecules. NGAL is released by activated neutrophils, can form dimers and small amounts of higher oligomers, and complexes with matrix metalloproteinase 9 (MMP-9, gelatinase B). Low level expression of NGAL in a variety of epithelia may be increased in inflammation or cancers. Expression of NGAL in the kidney is dramatically increased by ischemic or nephrotoxic kidney injury.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; HGNC:6526; LCN2; Lipocalin-2; Lipocalin2; migration-stimulating factor inhibitor; Neutrophil gelatinase-associated lipocalin; neutrophil lipocalin; NGAL; Oncogene 24p3; OTTHUMP00000022240; p25; RP23-161B9.11; Siderocalin; siderocalin LCN2; unnamed protein product; uterocalin

          View more View less

          Gene Aliases: 24p3; HNL; LCN2; MSFI; NGAL; p25

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P80188

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3934

          View more View less

          Function(s)
          protease binding iron ion binding protein binding small molecule binding identical protein binding iron ion sequestering activity enterobactin binding
          Process(es)
          immune system process ion transport iron ion transport apoptotic process acute-phase response response to oxidative stress short-term memory long-term memory response to xenobiotic stimulus response to virus response to bacterium response to herbicide response to toxic substance response to blue light response to fructose response to iron(II) ion response to mycotoxin positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression siderophore transport positive regulation of cell projection organization response to nutrient levels cellular response to nutrient levels response to lipopolysaccharide cellular response to increased oxygen levels defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process innate immune response cellular response to hydrogen peroxide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to hypoxia cellular response to X-ray extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand positive regulation of hippocampal neuron apoptotic process negative regulation of hippocampal neuron apoptotic process positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process response to kainic acid positive regulation of iron ion import across plasma membrane cellular response to beta-amyloid positive regulation of endothelial tube morphogenesis cellular response to nerve growth factor stimulus positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline