Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TCR V beta 8a Antibodies

          Invitrogen

          TCR V beta 8a Monoclonal Antibody (16G8), FITC

          1 Published Figure
          2 References
          View all (2) TCR V beta 8a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TCR V beta 8a Monoclonal Antibody (16G8), FITC

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (1)
          TCR V beta 8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TCR V beta 8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TCR V beta 8a Antibody (TCR2648) in Flow

          Vaccines 2020 - Figure 2 CD64 IR-modified T cells display specific cytolytic function against TCR Vbeta families. ( A , B ) Autologous lysis of peripheral blood Vbeta12 and Vbeta8 T cells at 24 h. Vbeta-family-specific antibodies were used to "pre-arm" effector T cells ( A ) and "pre-paint" target T cells ( B ). After being co-cultured for 24 h, cells were stained with TCR Vbeta-directed antibodies analyzed by flow cytomet... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TCR V beta 8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          TCR2648

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          T-Cell Activation (TCA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          16G8

          Immunogen

          Human TCR V beta 8

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.15 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223622

          Product Specific Information

          TCR2648 targets TCR V beta 8a in FACS, IHC(F), IP, TCA, and WB applications and shows reactivity with Human, and Non-human primate samples.



          The TCR2648 immunogen is human TCR V beta 8.

          Target Information

          The ability of T cell receptors (TCR) to discriminate foreign from self-peptides presented by major histocompatibility complex (MHC) class II molecules is essential for an effective adaptive immune response. TCR recognition of self-peptides has been linked to autoimmune disease. Mutant self-peptides have been associated with tumors. Engagement of TCRs by a family of bacterial toxins know as superantigens has been responsible for toxic shock syndrome. Autoantibodies to V beta segments of T cell receptors have been isolated from patients with rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). The autoantibodies block TH1-mediated inflammatory autodestructive reactions and are believed to be a method by which the immune system compensates for disease (ref5). T Cell and TCR Diversity Most human T cells express the TCR alpha-beta and either CD4 or CD8 molecule (single positive, SP). A small number of T cells lack both CD4 and CD8 (double negative, DN). Increased percentages of alpha-beta DN T cells have been identified in some autoimmune and immunodeficiency disorders. Gamma-delta T cells are primarily found within the epithelium. They show less TCR diversity and recognize antigens differently than alpha-beta T cells. Subsets of gamma-delta T cells have shown antitumor and immunoregulatory activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-vjw2z:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline