Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Zap-70 Antibodies

          Zeta

          ZAP-70 Monoclonal Antibody (ZM97), MonoMab™

          View all (86) Zap-70 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZAP-70 Monoclonal Antibody (ZM97), MonoMab™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          ZAP-70 Monoclonal Antibody (ZM97), MonoMab™

          Product Details

          Z2407MP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Ready-to-use 150-200 µL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ZM97

          Immunogen

          Recombinant fragment of human ZAP70 protein (around aa247-382)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          tris with NP-40, BSA

          Contains

          <0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          This product is diluted and in a ready-to-use formulation.

          A recommended positive control tissue for this product is Lymph Node, however positive controls are not limited to this tissue type.

          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.

          ZAP70 is a 70 kDa protein tyrosine kinase found in T-cells and natural killer cells. Control of this protein translation is via the IgVH gene. ZAP70 protein is expressed in leukemic cells of approximately 25% of chronic lymphocytic leukemia (CLL) cases as well. Anti-ZAP70 expression is an excellent surrogate marker for the distinction between the Ig-mutated (anti-ZAP70 negative) and Ig-unmutated (anti-ZAP70 positive) CLL subtypes and can identify patient groups with divergent clinical courses. The anti-ZAP70 positive Ig-unmutated CLL cases have been shown to have a poorer prognosis.

          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.

          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.

          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.

          Target Information

          ZAP-70 is a cytosolic protein tyrosine kinase that is a member of the Syk family of proteins. ZAP-70 is expressed exclusively in T-cells and natural killer cells and is required for T-cell receptor activation. Upon T cell antigen receptor (TCR) engagement, ZAP70 is phosphorylated on tyrosines 292, 315 and 319 in the interdomain B, located between the SH2 and kinase domains. Phosphorylation of both tyrosines 315 (a Vav binding site) and 319 (a Lck binding site) enhances ZAP70 function in mediating lymphocyte signaling, while tyrosine 292 terminates the transient activation of ZAP70 and attentuates lymphocyte signaling.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 70 kDa zeta-associated protein; 70 kDa zeta-chain associated protein; EC 2.7.10.2; FLJ17670; FLJ17679; kinase ZAP70; Selective T cell defect; Syk-related tyrosine kinase; Tyrosine-protein kinase ZAP-70; Tyrosine-protein kinase ZAP-70;TZK; unnamed protein product; ZA70; Zeta chain associated protein kinase 70kDa; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70kDa; zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa; zeta-chain associated protein kinase, 70kD

          View more View less

          Gene Aliases: ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; ZAP70

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43403

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7535

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding phosphotyrosine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process protein phosphorylation immune response leukocyte cell-cell adhesion peptidyl-tyrosine phosphorylation calcium-mediated signaling T cell differentiation intracellular signal transduction T cell activation B cell activation beta selection positive regulation of MAPK cascade positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection thymic T cell selection positive regulation of T cell differentiation alpha-beta T cell differentiation positive regulation of alpha-beta T cell differentiation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway leukocyte migration T cell aggregation T cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline