Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Desmin Antibodies

          Zeta

          Desmin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR240), RAbMono™

          View all (68) Desmin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Desmin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR240), RAbMono™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Desmin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ZR240), RAbMono™

          Product Details

          Z2536RL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ZR240

          Immunogen

          Recombinant human full-length desmin protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          tris with BSA, NP-40

          Contains

          <0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          A recommended positive control tissue for this product is Uterus, however positive controls are not limited to this tissue type.

          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.

          Cytoskeletal intermediate filaments (IFs) constitute a diverse group of proteins that are expressed in a highly tissue-specific manner. IFs are constructed from two-chain -helical coiled-coil molecules arranged on an imperfect helical lattice, and have been widely used as markers for distinguishing individual cell types within a tissue and identifying the origins of metastatic tumors. Vimentin is an IF general marker of cells originating in the mesenchyme. Vimentin and Desmin, a related class III IF, are both expressed during skeletal muscle development. Desmin, a 469 amino acid protein found near the Z line in sarcomeres, is expressed more frequently in adult differentiated state tissues. Anti-desmin detects cells of normal smooth, skeletal, and cardiac muscles. Antibody reacts with leiomyomas, leiomyosarcoma, rhabdomyomas, rhabdomyosarcoma, and perivascular cells of glomus tumors of the skin.

          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.

          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.

          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.

          Target Information

          Desmin (approximately 53 kDa) exhibits a high degree of tissue specificity, its expression being predominantly confined to all types of muscle cells (cardiac, skeletal and smooth muscle). Regulation of desmin expression is stage and tissue-specific, since it is induced during terminal development of, for example, skeletal muscle cell differentiation. In skeletal en cardiac muscle cells desmin is localized in the Z-disk region and at the intercalated disk. The expression pattern of desmin in smooth muscle is much more heterogenous. Coexpression of vimentin and desmin has been observed in tumors derived from muscle tissue, i.e. rhabdomyosarcomas and leiomyosarcomas. Furthermore, during myocard dysfunction dramatic changes in the distribution of desmin have been observed.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cardiomyocyte intermediate filament protein; cardiomyopathy, dilated 1F (autosomal dominant); cardiomyopathy, dilated 1I; CMD1I; Desmin; epididymis secretory sperm binding protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; intermediate filament; intermediate filament protein; MFM1; muscle specific intermediate filament; SCPNK; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDCD3; CSM1; CSM2; DES; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17661

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1674

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding cytoskeletal protein binding identical protein binding
          Process(es)
          muscle contraction nuclear envelope organization cytoskeleton organization regulation of heart contraction intermediate filament organization skeletal muscle organ development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline