Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Invitrogen™

Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents

La technologie de marquage Zenon™ constitue une méthode rapide, polyvalente et fiable pour ajouter un marquage fluorescent à un anticorps. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un étiquetage efficace des anticorps dans le sérum.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceQuantitéEspècesMarqueur ou colorantCouleur
Z256251,2 mlSourispHrodo vertVert
Z25618250 μlHumainepHrodo rouge vifRouge vif
Z25622250 μlSourispHrodo rouge vifRouge vif
Z25612250 μLHumainepHrodo™ iFL rougeRouge
Z25611250 μLHumainepHrodo™ iFL vertVert
Z25610250 μLSourispHrodo™ iFL rougeRouge
Z25609250 μLSourispHrodo™ iFL vertVert
Z256231,2 mlHumainepHrodo rouge vifRouge vif
Z256141,2 mlHumainepHrodo iFL rougeRouge
Z256131,2 mlHumainepHrodo iFL vertVert
Z256241,2 mlSourispHrodo rouge vifRouge vif
Z256261,2 mlSourisPHrodo rougeRouge
Référence Z25625
Prix (EUR)
2 450,00
Each
Quantité:
1,2 ml
Espèces:
Souris
Marqueur ou colorant:
pHrodo vert
Couleur:
Vert
Prix (EUR)
2 450,00
Each
Réalisez un marquage rapide, évolutif et efficace des anticorps internalisés grâce aux réactifs de marquage d’IgG Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL. Ces conjugués colorants sensibles au pH ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule. Ils sont, en revanche, rouge ou vert fluorescent à l’intérieur d’environnements acides, y compris ceux des phagosomes. Par conséquent, les réactifs de marquage d’IgG pHrodo iFL peuvent offrir des résultats plus rapides et plus précis que tout autre dosage de phagocytose.
Les fragments Fab Zenon™ pHrodo™ iFL marqués vert ou rouge (p. ex., un réactif de marquage) sont dirigés contre la portion Fc d’un anticorps primaire intact d’IgG afin de former un complexe de marquage. La formation du complexe Fab–anticorps se produit en moins de 5 minutes. Étant donné l’augmentation considérable de la fluorescence du réactif de marquage pHrodo™ iFL lorsque le pH environnant devient plus acide, les anticorps couplés aux réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL constituent un excellent moyen de mesurer l’activité endocytaire basée sur l’acidification des anticorps marqués durant leur ingestion par la cellule.

Les réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL contiennent suffisamment de matériaux pour marquer une à quatre plaques de 96 puits, en fonction de la teneur en réactif de marquage Zenon™ utilisé. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes.

Les autres avantages des réactifs de marquage d’IgG Zenon™ pHrodo™ iFL, sensibles au pH, sont les suivants :

Simplicité  — Aucune purification de réactif n’est requise
Précision — Pas d’étape de lavage ni d’absorbeurs requis, ce qui réduit la réactivité croisée ou le bruit de fond
Rapidité — Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi dans un délai de 10 minutes
Spécificité — Les colorants sont conçus pour la détection spécifique de la phagocytose et de l’endocytose


Préservent la fonction d’anticorps primaires et les affinités
Le marquage au colorant réactif des anticorps primaires peut donner des résultats imprévisibles et indésirables. L’une de ces étapes est une affinité de liaison réduite due à l’ajout de marqueurs dans la poche de liaison. L’approche de marquage des anticorps Zenon™, qui vise la queue Fc, permet de résoudre ce problème potentiel.

Essayez vos propres conjugués d’anticorps
Si le conjugué d’anticorps requis n’est pas disponible parmi nos produits stockés, nous préparerons un conjugué d’anticorps adapté à vos besoins. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Spécifications
CouleurVert
Méthode de détectionFluorescence
Excitation / émission505/530 nm
À utiliser avec (application)To screen for antibody internalization
À utiliser avec (équipement)Flow Cytometer, High Content Analysis, IncuCyte, Fluorescence Microscope
Type d’étiquetteMouse IgG Fc domain
Méthode d’étiquetageRapid, no wash
Gamme de produitsLabeling Kits
Type de produitLabeling Reagent
Quantité1,2 ml
EspècesSouris
Labeling TargetAntibodies
Marqueur ou colorantpHrodo vert
SolubilitéAqueous Buffer
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.