| 3782-HRPK también denominado 3782-05-HR | Especificaciones completas | Each | 1000 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul | Contáctenos › |
Descripción | 1000 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 1000 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Color | Natural | Modelo | 1000 L | Longitud (imperial) | 3,39 in | Longitud (métrico) | 8,61 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Azul | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Each |
|
| 3721-HRPK también denominado 3721-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 20 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo | Contáctenos › |
Descripción | 20 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 20 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Color | Natural | Modelo | 20 | Longitud (imperial) | 1,95 in | Longitud (métrico) | 4,86 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Rojo | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3751-HRPK también denominado 3751-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde | Contáctenos › |
Descripción | 200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 200 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Color | Natural | Modelo | 200 L | Longitud (imperial) | 1,97 in | Longitud (métrico) | 5,00 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Verde | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3781-HRPK también denominado 3781-HR | Especificaciones completas | Pack of 768 | 1000 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul | Contáctenos › |
Descripción | 1000 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 1000 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Color | Natural | Modelo | 1000 L | Longitud (imperial) | 3,39 in | Longitud (métrico) | 8,61 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Azul | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 768 |
|
| 3752-HRPK también denominado R-HR-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 200 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde | Contáctenos › |
Descripción | 200 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 200 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Color | Natural | Modelo | 200 L | Longitud (imperial) | 1,97 in | Longitud (métrico) | 5,00 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Verde | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3732-HRPK también denominado 3732-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 300 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 300 μl | Naranja | Contáctenos › |
Descripción | 300 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 300 μl | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Color | Natural | Modelo | 300 L | Longitud (imperial) | 2,26 in | Longitud (métrico) | 5,75 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Naranja | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3731-HRPK también denominado 3731-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 300L, sin filtro, estéril, bastidor con bisagras | 300 μl | Naranja | Contáctenos › |
Descripción | 300L, sin filtro, estéril, bastidor con bisagras | Volumen (métrico) | 300 μl | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Color | Natural | Modelo | 300 L | Longitud (imperial) | 2,26 in | Longitud (métrico) | 5,75 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Naranja | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3722-HRPK también denominado 3722-HR | Especificaciones completas | Pack of 960 | 20 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo | Contáctenos › |
Descripción | 20 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 20 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Color | Natural | Modelo | 20 | Longitud (imperial) | 1,95 in | Longitud (métrico) | 4,86 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Rojo | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 960 |
|
| 3741-HRPK también denominado 3741-HR | Especificaciones completas | Pack of 768 | 1200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 1200 μL | Amarillo | Contáctenos › |
Descripción | 1200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | Volumen (métrico) | 1200 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Color | Natural | Modelo | 1200 L | Longitud (imperial) | 3,42 in | Longitud (métrico) | 8,67 cm | Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | Formato | Rack con bisagras | Estilo de punta | Universal | Código de color | Amarillo | Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | Línea de productos | SoftFit L | Unit Size | Pack of 768 |
|