Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
ATCC® | 51299TM* |
Descripción | Enterococcus faecalis ATCC™ 51299™ Vancomycin-resistant |
Tipo de producto | Bactidisk |
Clase de organismo diana | Cocci |
Tipo de prueba | Qualitative QC |
Cantidad | 10 Disk/Vial |
Designaciones de cepas | NJ-3 |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Cantidad | Precio (ARS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R19337 | Each | 10 Disk/Vial | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The disk is dissolved in 0.1mL of appropriate culture broth, inoculated onto an appropriate culture medium, and incubated at the appropriate temperature, atmosphere and time. BactiDisks are recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures. Packaged 10 disks per vial.