Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD206 (MMR) Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Mannose Receptor/CD206 Monoclonal Antibody (MRC1/9454)

          View all (59) CD206 (MMR) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Mannose Receptor/CD206 Monoclonal Antibody (MRC1/9454)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Mannose Receptor/CD206 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Mannose Receptor/CD206 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mannose Receptor/CD206 Antibody (4360-MSM7-P1) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human lung stained with CD206 Mouse Monoclonal Antibody (MRC1/9457). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mannose Receptor/CD206 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Mannose Receptor/CD206 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Mannose Receptor/CD206 Monoclonal Antibody (MRC1/9454)

          Product Details

          4360-MSM7-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MRC1/9454

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa 1100-1400) of human MRC1 protein (exact sequence is proprietary).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD206 (MSR, Mannose receptor, MRC1) is a 175 kDa transmembrane protein belonging to the group of pattern recognition receptors. CD206 is predominantly expressed in tissue macrophages, dendritic cells, a subpopulation of endothelial cells and sperm cells. CD206 is thought to play a role in the innate and adaptive immune response. CD206 is also expressed on microglia and mato cells of the brain but not astrocytes or neurons. CD206 also mediate the recognition and uptake of a variety of macromolecules, including modified lipoproteins, advanced glycation end (AGEs) products and amyloid b-protein (Abeta). While the normal role of CD206 is associated with cell adhesion and host defense mechanisms, it also has been implicated in the development of atherosclerosis and Amyloid beta deposition in Alzheimer's disease (AD). CD206's gene encodes the class A macrophage scavenger receptors, which include three different types (1, 2, 3) generated by alternative splicing. The isoforms type 1 and type 2 are functional receptors and are able to mediate the endocytosis of modified low density lipoproteins (LDLs). The isoform type 3 does not internalize modified LDL (acetyl-LDL) despite having the domain shown to mediate this function in the types 1 and 2 isoforms. CD206 has an altered intracellular processing and is trapped within the endoplasmic reticulum, making it unable to perform endocytosis. The isoform type 3 can inhibit the function of isoforms type 1 and type 2 when co-expressed, indicating a dominant negative effect and suggesting a mechanism for regulation of scavenger receptor activity in macrophages. Other diseases associated with CD206 dysfunction include leprosy and Gaucher's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C type lectin; C-type lectin domain family 13 member D; C-type lectin domain family 13 member D-like; CD206; hMR; Human mannose receptor; Macrophage mannose receptor 1; Macrophage mannose receptor 1-like protein 1; mannose receptor precursor; mannose receptor, C type 1-like 1; MMR; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; hMR; MMR; MRC1; MRC1L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22897

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4360

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding mannose binding carbohydrate binding signaling receptor activity cargo receptor activity
          Process(es)
          endocytosis receptor-mediated endocytosis viral entry into host cell cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-4
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline