Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NKG2D (CD314) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience™

          1 Reference
          View all (45) NKG2D (CD314) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          16-5880-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, lambda

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MI-6 (MI6)

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_494131

          Product Specific Information

          Description: The MI-6 monoclonal antibody reacts with the mouse NKG2D, a lectin-like molecule expressed on both human and mouse NK cells. Mouse NKG2D binds to retinoic acid-inducible RAE-1 alpha, beta, gamma, delta, epsilon and the minor histocompatibility molecule H60 and has the ability to costimulate multiple NK activation receptors, through the DAP12/DAP10 adaptor molecules. NKG2D is expressed by all spleen and liver NK cells, NK1.1(+) thymocytes, in vitro activated LAK cells, and a subset of splenic NKT cells.

          Applications Reported: This MI-6 (MI6) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Furthermore, engagement of NKG2D with the MI-6 monoclonal antibody has been demonstrated to block NKG2D-mediated cytolysis, both in vitro and in vivo .

          Applications Tested: This MI-6 (MI6) antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Natural killer (NK) cells are lymphocytes that can mediate lysis of certain tumor cells and virus-infected cells without previous activation. NK cells can regulate specific humoral and cell-mediated immunity, and preferentially express several calcium-dependent (C-type) lectins, which have been implicated in the regulation of NK cell function. The NK gene encodes a member of the NKG2 family, and the encoded transmembrane protein is characterized by a type II membrane orientation (extracellular C terminus) and the presence of a C-type lectin domain. The NKG2 gene family is located within the NK complex, a region that contains several C-type lectin genes preferentially expressed in NK cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline