Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Osteopontin Antibodies

          Invitrogen

          Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (87) Osteopontin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Osteopontin Antibody (500-P314BT-500UG) in WB

          Western Blot: To detect Human Osteopontin by Western Blot analysis, Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P314BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 mg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents, the detection limit for Recombinant Human Osteopontin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Osteopontin Antibody in ELISA (ELISA)
          Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P314BT-500UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 mg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived, 33.7 kDa Recombinant Human Osteopontin
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_3251263

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: IPVKQADSGS SEEKQLYNKY PDAVATWLNP DPSQKQNLLA PQNAVSSEET NDFKQETLPS KSNESHDHMD DMDDEDDDDH VDSQDSIDSN DSDDVDDTDD SHQSDESHHS DESDELVTDF PTDLPATEVF TPVVPTVDTY DGRGDSVVYG LRSKSKKFRR PDIQYPDATD EDITSHMESE ELNGAYKAIP VAQDLNAPSD WDSRGKDSYE TSQLDDQSAE THSHKQSRLY KRKANDESNE HSDVIDSQEL SKVSREFHSH EFHSHEDMLV VDPKSKEEDK HLKFRISHEL DSASSEVN.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Osteopontin. Anti-Human Osteopontin-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect Human Osteopontin by sandwich ELISA (using 100 mL/well), a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti- Human Osteopontin (500-P314) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Osteopontin.

          Western Blot: To detect Human Osteopontin by Western Blot analysis, this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 mg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents, the detection limit for Recombinant Human Osteopontin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P314BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          Osteopontin is an arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing glycoprotein that interacts with integrins and CD44 as major receptors. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. Proteolytic cleavage by thrombin and matrix metalloproteinases close to the integrin-binding Arg-Gly-Asp sequence modulates the function of OPN and its integrin binding properties. Thrombin-cleaved fragments of Osteopontin are overexpressed in malignant glial tumors and provide a molecular niche with survival advantage and provide a novel substrate for plasmin and cathepsin D.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Bone sialoprotein 1; Bone sialoprotein 1 (BSPI/BSP1); CALPHA1 fusion; Early T lymphocyte activation 1 (ETA1); early T-lymphocyte activation 1; HGNC:11255; immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; lnc-PKD2-2-3; MGC110940; Nephropontin; OSN-C; OSN-D; Osteopontin; osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; putative OPN isoform 6; Secreted phosphoprotein 1; secreted phosphoprotein 1 (osteopontin bone sialoprotein I early T lymphocyte activation 1); secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1); Secreted phosphoprotein 1 (SPP1); SPP-1; SPP1/CALPHA1 fusion; unnamed protein product; urinar; Urinary stone protein; Uropontin

          View more View less

          Gene Aliases: BNSP; BSPI; ETA-1; OPN; PSEC0156; SPP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10451

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6696

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity integrin binding protein binding small molecule binding extracellular matrix binding
          Process(es)
          ossification osteoblast differentiation androgen catabolic process cell adhesion signal transduction embryo implantation cell differentiation biomineral tissue development response to vitamin D response to macrophage colony-stimulating factor positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription, DNA-templated decidualization response to steroid hormone negative regulation of collateral sprouting of intact axon in response to injury cellular response to testosterone stimulus response to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine positive regulation of estradiol secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline