Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Tau Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Monoclonal Antibody (AT8)

          Advanced Verification
          93 Published Figures
          1.288 References
          View all (223) Tau antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Monoclonal Antibody (AT8)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (93)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 96

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody (MN1020) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Phospho-Tau (Ser202, Thr205) was performed using 70% confluent log phase SH-SY5Y Retinoic acid 100 nM, 8 days. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Monoclonal Antibody (AT8) (Product ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (WB, IHC, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry, ELISA (IHC, ELISA)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Antibody
          Phospho-Tau (Ser202, Thr205) Monoclonal Antibody (AT8)

          Product Details

          MN1020

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:250-1:2,000
          View 411 publications 411 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 643 publications 643 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-10 µg/mL
          View 61 publications 61 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 17 publications 17 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 18 publications 18 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:1,000
          View 87 publications 87 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 5 publications 5 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 12 publications 12 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Dot blot (DB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunodiffusion (ID)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 24 publications 24 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          C. elegans, Cat, Chimpanzee, Cynomolgus monkey, Dog, Fruit fly, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat, Rhesus monkey, Yeast, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AT8

          Immunogen

          Partially purified human PHF-Tau
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223647

          Product Specific Information

          MN1020 recognizes a phosphatase-senstive epitope on PHF-Tau. No cross reactivity with normal Tau has been observed. The epitope of this antibody contains the phosphorylated Ser202 (4,5) residue (numbering according to human Tau40).



          MN1020 detects PHF-tau (Ser202/Thr205)a which has a predicted molecular weight of approximately 79 kDa.



          This product is a Low Endotoxin formulation.



          Purity is >95% as determined by SDS-PAGE.

          Target Information

          Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ31424; FTDP17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; MGC138549; Microtubule-associated protein tau; microtubules; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; Paired helical filament-tau; PHF-tau; PHFtau; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; Tau-4; Tau-derived paired helical filament hexapeptide; Tau5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI413597; AW045860; DDPAC; FTD1; FTDP-17; MAPT; MAPTL; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; tau-40; Tau-PHF6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10636, (Mouse) P10637

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4137, (Mouse) 17762

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding AT DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding actin binding protein binding microtubule binding tubulin binding SH3 domain binding enzyme binding protein kinase binding protein binding, bridging apolipoprotein binding dynactin binding phosphatidylinositol binding identical protein binding sequence-specific DNA binding chaperone binding protein phosphatase 2A binding Hsp90 protein binding lipoprotein particle binding histone-dependent DNA binding microtubule lateral binding phosphatidylinositol bisphosphate binding protein domain specific binding protein complex binding
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization microglial cell activation cellular response to DNA damage stimulus cell-cell signaling synapse assembly learning or memory memory response to lead ion regulation of autophagy negative regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial membrane potential rRNA metabolic process axonal transport of mitochondrion central nervous system neuron development regulation of microtubule polymerization or depolymerization regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule polymerization cytoplasmic microtubule organization neuron projection development positive regulation of superoxide anion generation regulation of chromosome organization stress granule assembly cellular response to heat cellular response to reactive oxygen species positive regulation of axon extension microtubule polymerization astrocyte activation regulation of synaptic plasticity intracellular distribution of mitochondria generation of neurons synapse organization regulation of calcium-mediated signaling protein polymerization protein homooligomerization axon development regulation of microtubule cytoskeleton organization plus-end-directed organelle transport along microtubule regulation of mitochondrial fission negative regulation of mitochondrial fission fibril organization axonal transport regulation of cellular response to heat regulation of long term synaptic depression positive regulation of protein localization to synapse neurofibrillary tangle assembly negative regulation of establishment of protein localization to mitochondrion positive regulation of cellular protein localization negative regulation of tubulin deacetylation amyloid fibril formation cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to brain-derived neurotrophic factor stimulus neuron migration apoptotic process axonogenesis response to nutrient adult walking behavior axo-dendritic transport intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress response to organic substance negative regulation of intracellular transport mitochondrion transport along microtubule axon extension regulation of microtubule-based movement
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline