Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MYLK Antibodies

          Fabgennix

          MYLK Polyclonal Antibody, Biotin

          View all (27) MYLK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MYLK Polyclonal Antibody, Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MYLK-Y-BIOTIN

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide taken within amino acid region 1870-1917 on human Myosin light chain kinase, smooth muscle isoform 1 protein.

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 0.5% BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          MYLK (MLCK) is a serine/threonine kinase that phosphorylates myosin regulatory light chains to assist in the production of contractile activity (myosin-actin interaction). MLCK is responsible for smooth muscle contraction via phosphorylation of a specific serine in the N-terminus of myosin light chains (MLC), an event that facilitates myosin interaction with actin filaments. It is a central determinant in the development of vascular permeability and tissue edema formation. In the nervous system it has been shown to control the growth initiation of astrocytic processes in culture and to participate in transmitter release at synapses formed between cultured sympathetic ganglion cells. MLCK acts as a critical participant in signaling sequences that result in fibroblast apoptosis. Smooth muscle and non-muscle isozymes are expressed in a wide variety of adult and fetal tissues and in cultured endothelium with qualitative expression appearing to be neither tissue- nor development-specific. Non-muscle isoform 2 is the dominant splice variant expressed in various tissues. The Telokin isoform, which binds calmodulin, has been found in a wide variety of adult and fetal tissues. MLCK is probably down-regulated by phosphorylation. The protein contains 1 fibronectin type III domain and 9 immunoglobulin-like C2-type domains.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Kinase-related protein; KRP; MLCK; mylk; Myosin light chain kinase, smooth muscle; myosin, light polypeptide kinase; smooth muscle myosin light chain kinase; Telokin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9530072E15Rik; A930019C19Rik; AAT7; AW489456; KRP; MLCK; MLCK1; MLCK108; MLCK210; MMIHS; MMIHS1; MSTP083; MYLK; MYLK-L; MYLK1; nmMlck; smMLCK

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15746

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4638, (Mouse) 107589, (Rat) 288057

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding actin binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity myosin light chain kinase activity protein binding calmodulin binding ATP binding kinase activity transferase activity metal ion binding scaffold protein binding calmodulin-dependent protein kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups enzyme binding
          Process(es)
          positive regulation of defense response to virus by host protein phosphorylation smooth muscle contraction actin filament organization tonic smooth muscle contraction phosphorylation positive regulation of cell migration bleb assembly positive regulation of calcium ion transport aorta smooth muscle tissue morphogenesis cellular hypotonic response positive regulation of wound healing mitophagy in response to mitochondrial depolarization muscle organ development regulation of synaptic vesicle endocytosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline