You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?
建立账号
注册
产品
抗体
引物合成
GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
TaqMan Assay and Array Search
PCR 设备和耗材
色谱柱和纯化柱
实验室离心机
分子生物学试剂和试剂盒
实验室塑料耗材及用品
查看所有产品分类
应用和技术
色谱
细胞转染和培养
实时荧光定量PCR
质谱
实验室塑料耗材及用品
电子显微镜
蛋白质生物学
PCR
RNAi
环境
查看所有应用和技术
服务
定制服务
企业级实验室信息化服务
金融&租赁服务
仪器服务
OEM和商业供应
培训服务
360° CDMO 和 CRO 服务
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
Unity Lab Services
查看所有帮助和支持
帮助和支持
学习中心
联系我们
更改国家或地区
查看所有帮助和支持
热门产品
TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
抗体
寡核苷酸、引物、探针
GeneArt 基因合成
细胞培养耗材
Who We Serve
抗体治疗解决方案
细胞与基因治疗解决方案
学术科研
工业与应用
联系我们
货号直购
订单查询
查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
搜索全部或下列指定分类
Search
Search button
联系我们
货号直购
登录
登录
没有账号?
建立账号
注册
我的账号
订单
账单及发票查询
定制产品及项目
主页
▸
订购所有产品
▸
样品瓶
▸
样品瓶
▸
B 级琥珀色玻璃螺纹样品瓶
Fisher Scientific™
B 级琥珀色玻璃螺纹样品瓶
光敏材料用通用样品瓶
Have Questions?
更改视图
货号
容积(公制)
高度(公制)
外径直径(公制)
0333923D
又称 FIS-0333923D
16 mL
70 mm
21 mm
0333923C
7.4 mL
60 mm
17 mm
0333923B
3.7 mL
45 mm
15 mm
3 选项
货号
0333923D
又称 FIS-0333923D
价格(CNY)
-
申请报价
容积(公制):
16 mL
高度(公制):
70 mm
外径直径(公制):
21 mm
光敏材料用通用样品瓶
由 I 型 B 级琥珀色硼硅酸盐玻璃制成
可高温高压灭菌
黑色螺口盖
白色橡胶内衬
盖单独包装
规格
可高温高压灭菌
可高温高压灭菌
分类
B
盖子材料
酚醛
盖子尺寸
18-400
一次性
是
适用于(应用)
用于光敏材料的通用样品瓶
高度(公制)
70 mm
材料(内衬)
橡胶
产品类型
样品瓶
容积(英制)
4.32 dr.
总容积(公制)
16 mL
机壳类型
螺旋盖
颜色
棕色
外径直径(公制)
21 mm
材质
硼硅玻璃
无菌
未灭菌
容积(公制)
16 mL
Unit Size
Pack of 144