You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?
建立账号
注册
产品
抗体
引物合成
GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
TaqMan Assay and Array Search
PCR 设备和耗材
色谱柱和纯化柱
实验室离心机
分子生物学试剂和试剂盒
实验室塑料耗材及用品
查看所有产品分类
应用和技术
色谱
细胞转染和培养
实时荧光定量PCR
质谱
实验室塑料耗材及用品
电子显微镜
蛋白质生物学
PCR
RNAi
环境
查看所有应用和技术
服务
定制服务
企业级实验室信息化服务
金融&租赁服务
仪器服务
OEM和商业供应
培训服务
360° CDMO 和 CRO 服务
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
Unity Lab Services
查看所有帮助和支持
帮助和支持
学习中心
联系我们
更改国家或地区
查看所有帮助和支持
热门产品
TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
抗体
寡核苷酸、引物、探针
GeneArt 基因合成
细胞培养耗材
Who We Serve
抗体治疗解决方案
细胞与基因治疗解决方案
学术科研
工业与应用
联系我们
货号直购
订单查询
查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
搜索全部或下列指定分类
Search
Search button
联系我们
货号直购
登录
登录
没有账号?
建立账号
注册
我的账号
订单
账单及发票查询
定制产品及项目
主页
▸
订购所有产品
▸
管
▸
微管
▸
优质微量离心管:1.5mL
Fisher Scientific™
优质微量离心管:1.5mL
提供八种颜色或多种颜色包装。
Have Questions?
更改视图
货号
颜色
05408129
又称 FISHERTOPSELLING-05408129-PK
自然色
05408137
又称 FISHERMIS-05408137-EACH
混色
2 选项
货号
05408129
又称 FISHERTOPSELLING-05408129-PK
价格(CNY)
-
颜色:
自然色
平顶卡扣盖即使在长时间沸腾的情况下也可提供安全、不透液、可靠密封
容量:1.5mL
高澄清度聚丙烯
在 0.1 和 0.25 mL 标记处带刻度
可承受的力的最大值为 30,000 x g
带针插入点和纹理标记区域的易开盖
管外标记区域
内部高度抛光,可尽可能地提高样品回收率
温度范围为 -80° 至 +121°C
适用于所有标准转头
无热原
在 121°C/15psi 下可高温高压灭菌 15 分钟
规格
盖样式
平顶卡扣盖
认证/合规
无 RNase、DNase
直径(公制)
10.8mm
包括
针插入点
标签类型
标签区域
长度(公制)
40.6mm
可高温高压灭菌
是
容量(公制)
1.5mL
机壳类型
平顶卡扣
颜色
自然色
带刻度
是
材质
聚丙烯
最大 RCF
30000xG
无菌
未灭菌
Unit Size
Pack of 500