Thermo Scientific Chemicals

Cristal optique rectangulaire en bromure de potassium, 41 mm x 23 mm x 6 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals

Référence: 038481.KT
1 Ea., Each
Thermo Scientific Chemicals

Cristal optique rectangulaire en bromure de potassium, 41 mm x 23 mm x 6 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals

Référence: 038481.KT
1 Ea., Each
Quantité
Référence: 038481.KT
Prix (EUR)
Quantité
-
Height
6mm
Width
23mm
Form
Crystal optic rectangle, polished both sides.
Length
41mm

Description

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Figures

Documentation et téléchargements

Certificats

    Foire aux questions (FAQ)

    Citations et références

    Search citations by name, author, journal title or abstract text