3-fluorosalicylaldéhyde, Thermo Scientific Chemicals
3-fluorosalicylaldéhyde, Thermo Scientific Chemicals
3-fluorosalicylaldéhyde, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-fluorosalicylaldéhyde, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
RéférenceQuantitéConditionnement
3988900101 gFlacon en verre
Référence 398890010
Prix (EUR)
205,00
Each
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
205,00
Each
Identifiants chimiques
CAS394-50-3
IUPAC Name3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular FormulaC7H5FO2
InChI KeyNWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=C(C=O)C=CC=C1F
Voir plus
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point67°C to 72°C
GC>=96.0 %
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche