Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: A19690.22
100 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: A19690.22
100 g, Each
Quantité
Référence: A19690.22
également connu sous le numéro A19690-22
Prix (EUR)
Prix 152,00
Prix en ligne: 135,28
Votre prix
Quantité
-

Identifiants chimiques

CAS
4966-90-9
IUPAC Name
2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one
Molecular Formula
C6H6N2O4
InChI Key
QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Appearance (Color)
White to yellow
Appearance (Color)
White to yellow
Assay (Aqueous acid-base Titration)
≥96.0 to ≤104.0%
Form
Crystals or powder or crystalline powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)
≥96.0 to ≤104.0%

Description

It is employed as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
La solubilité dans N,N-DMF donne une turbidité très faible.

Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Figures

Documentation et téléchargements

Certificats

    Foire aux questions (FAQ)

    Citations et références

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sécurité et manipulation


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing